Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01504978_m1
          See other CARD10 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Card10
          Gene Name:
          caspase recruitment domain family, member 10
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.7: 119998639 - 120028637 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01504978_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Card10
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001130554.1 NP_001124026.1 2 - 3 288 70
          XM_006241986.2 XP_006242048.1 2 - 3 414 70
          XM_006241987.2 XP_006242049.1 2 - 3 414 70
          XM_006241988.2 XP_006242050.1 2 - 3 1329 70

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0700003472.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Apoptosis Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          activation of NF-kappaB-inducing kinase activity
          regulation of apoptotic process

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P133518 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 282090 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 237592 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 356294 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 342327 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 141183 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 168538 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 721759 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 762161 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 244800 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 548501 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 23171 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 704033 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 144799 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 124425 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 458507 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 568532 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 597827 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 461396 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 516767 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 51044 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 165639 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 35554 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 49276 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P133518 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P133518 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P133518 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P297880 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10905344 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10905343 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10905339 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10905345 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10905337 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10905336 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10905348 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10905351 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10905350 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10905346 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10905352 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10905349 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10905340 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10905342 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10905353 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10905341 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10905338 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10905347 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10905335 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700027278.rn.1 TC0700003472.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700027279.rn.1 TC0700003472.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10905335 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21179877 - -
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21317103 - -
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21851217 - -
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22249745 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1370314 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline