Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01505197_m1
          See other KIF5A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Kif5a
          Gene Name:
          kinesin family member 5A
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.7: 70515832 - 70552897 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01505197_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Kif5a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_212523.1 NP_997688.1 28 - 29 3307 74
          GenBank mRNA AY535015.1 - 28 - 29 3307 74
          FQ212220.1 - 3347 74

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0700002913.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Kif5a

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          microtubule binding motor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          microtubule-based process
          microtubule-based movement
          axon guidance
          protein localization
          metabolic process
          cytoskeleton-dependent intracellular transport
          microtubule motor activity
          protein binding
          ATP binding
          microtubule binding
          ATP-dependent microtubule motor activity, plus-end-directed
          ATPase activity
          protein complex binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P224453 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 315604 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 391653 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 706776 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 350522 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 288391 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 813663 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 101934 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 473159 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 440142 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 167447 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 830640 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 610986 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 511832 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 248070 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 47528 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 378477 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 345868 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 929592 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 177349 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 670691 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 540085 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 429384 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 728949 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 389799 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 782842 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 119928 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 10041 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 119608 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 179498 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 38146 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 166583 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P224453 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P224453 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P224453 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P224453 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 24807 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 86440 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 51908 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 18210 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902995 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902983 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902974 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902988 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902997 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902996 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902981 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902978 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902982 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902991 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902987 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902976 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902990 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902975 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902977 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902998 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902986 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902972 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902973 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902989 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902994 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902984 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902971 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902999 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902979 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902980 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902993 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10902970 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375875_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382787_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382787_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375875_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382787_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382787_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700022473.rn.1 TC0700002913.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1382787_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1382787_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902970 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1357850 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_58721 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline