Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01511340_m1
          See other EED GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Eed
          Gene Name:
          embryonic ectoderm development
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 154189252 - 154216340 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01511340_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Eed
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001106278.2 NP_001099748.1 9 - 10 1391 69
          XM_006229664.2 XP_006229726.1 9 - 10 1170 69
          GenBank mRNA BC168872.1 - 9 - 10 1391 9025004 69

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100006025.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          chromatin/chromatin-binding, or -regulatory protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          regulation of gene expression by genetic imprinting
          histone methylation
          spinal cord development
          positive regulation of histone H3-K27 methylation
          chromatin binding
          protein binding
          histone methyltransferase activity
          identical protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P20541 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 341373 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 232410 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 615339 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 748152 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 584274 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 314497 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 917234 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 163748 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 416276 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 424330 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 957365 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 317773 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 475795 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 910165 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 759563 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 136850 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 623233 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 924424 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 736861 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 823003 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 896261 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 419109 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 398598 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 124693 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 168668 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 144586 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 16569 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P20541 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P20541 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P20541 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P20541 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 66785 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 45066 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723619 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10708564 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723620 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723615 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723610 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723618 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723611 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723614 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723616 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723622 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723621 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723617 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723612 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10723609 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373462_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373462_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373462_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373462_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100047900.rn.1 TC0100006025.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100047902.rn.1 TC0100006025.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1373462_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1373462_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723609 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA799481_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21477397 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1350510 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline