Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01511469_m1
          See other ERN2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ern2
          Gene Name:
          endoplasmic reticulum to nucleus signaling 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 192126023 - 192142854 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01511469_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ern2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001108919.1 NP_001102389.1 7 - 8 618 117

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100006562.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 Protein Kinase Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          endoribonuclease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of transcription, DNA-templated
          mRNA processing
          protein phosphorylation
          cell cycle arrest
          rRNA catabolic process
          apoptotic chromosome condensation
          response to endoplasmic reticulum stress
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          intrinsic apoptotic signaling pathway in response to endoplasmic reticulum stress
          nucleic acid phosphodiester bond hydrolysis
          RNA phosphodiester bond hydrolysis
          magnesium ion binding
          endonuclease activity
          ribonuclease activity
          protein serine/threonine kinase activity
          ATP binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P003839 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 136938 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 374690 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 305381 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 216634 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 922711 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 726343 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 803807 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 508667 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 823530 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 7523 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 804539 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 254099 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 524350 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 512456 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 827251 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 123100 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P003839 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P003839 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P003839 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P170836 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 76139 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725495 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725500 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725503 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725508 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725512 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725511 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725514 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725497 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725507 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725516 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725496 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725509 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725502 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725513 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725498 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725515 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725499 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725504 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725505 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725501 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725510 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725506 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10725494 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100051552.rn.1 TC0100006562.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725494 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21580463 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1355234 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-8ltcg:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline