Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
製品情報を探す
リアルタイムPCR
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
クローニング
タンパク質解析
細胞培養、トランスフェクション
細胞治療・遺伝子治療
細胞解析
質量分析
クロマトグラフィー
分光分析、元素分析、同位体分析
研究分野と使用技法の一覧を見る
オンラインオーダー
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
TaqManリアルタイムPCRアッセイ
カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
miRNA Mimics & Inhibitors
Stealth RNAi / siRNA
Silencer Select siRNAs
カスタムDNAプライマー
GeneArt 遺伝子合成
GeneArt Strings DNA Fragments
TrueGuide CRISPR gRNA
オンラインオーダー対象製品を見る
サービス
受託サービス
機器サービス & コンプライアンスサービス
技術サービス
ピペットサービス
ラボプラスチック消耗品サンプル請求
サービス保守契約
修理・移転設置
ライセンスに関するお問い合わせ
イベント、セミナー、トレーニング
Unity Lab Services
サービス情報の一覧を見る
サポート
製品カタログ
アプリケーションノート
SDSの検索
法規制情報のお問い合わせ
分析証明書
Nunc/Nalgene証明書
e-learning
FAQ・サポート情報
ラーニングセンター
サポートセンター
サポート情報の一覧を見る
お客様セグメント
バイオテック
バイオファーマ
CDMO
検査室診断
産業、応用技術
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
サインイン
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
Connect Your Lab
アカウント
カスタム製品とプロジェクト
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Home
›
Search Tool
›
Search Results
› Rn01513693_m1
See other THBS1 GE Assays ›
Gene Symbol:
Thbs1
Gene Name:
thrombospondin 1
Gene Aliases:
TSP-1, Tsp1
Chromosome Location:
Chr.3: 109862120 - 109873466 on Build Rnor_6.0
Species:
Rat
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Assay ID
Rn01513693_m1
Best Coverage
Size
FAM-MGB | XS: 75 rxns
FAM-MGB | S: 250 rxns
FAM-MGB | M: 750 rxns
FAM-MGB | L: 2900 rxns
VIC-MGB_PL | S: 360 rxns
VIC-MGB_PL | M: 750 rxns
VIC-MGB_PL | L: 2900 rxns
VIC-MGB | S: 360 rxns
VIC-MGB | M: 750 rxns
VIC-MGB | L: 2900 rxns
Availability
Inventoried
Catalog #
4331182
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
カートに追加
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Symbol: Thbs1
Interrogated Sequence
Translated Protein
Exon Boundary
Assay Location
IMAGE Clone ID
Amplicon Length
RefSeq
NM_001013062.1
NP_001013080.1
4 - 5
1060
83
GenBank mRNA
AF309630.1
-
4 - 5
1060
83
Back To Top
More Information
Updated Mapping Information
This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300001470.rn.1
Set Membership:
Ambion siRNA available
Amplicon length between 71 and 85
Recommended Assay
Rattus norvegicus
Inventoried
Probe spans exons
Matching Ambion siRNAs:
Click here to find siRNAs for Gene Thbs1
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
activation of MAPK activity
negative regulation of endothelial cell proliferation
negative regulation of cell-matrix adhesion
sprouting angiogenesis
chronic inflammatory response
negative regulation of antigen processing and presentation of peptide or polysaccharide antigen via MHC class II
negative regulation of dendritic cell antigen processing and presentation
outflow tract morphogenesis
endocardial cushion development
growth plate cartilage development
inflammatory response
immune response
cell cycle arrest
cell adhesion
response to mechanical stimulus
response to glucose
positive regulation of endothelial cell migration
negative regulation of endothelial cell migration
negative regulation of plasma membrane long-chain fatty acid transport
negative regulation of nitric oxide mediated signal transduction
negative regulation of cGMP-mediated signaling
negative regulation of plasminogen activation
positive regulation of macrophage chemotaxis
positive regulation of fibroblast migration
positive regulation of cell-substrate adhesion
cell migration
negative regulation of angiogenesis
peptide cross-linking
positive regulation of blood coagulation
positive regulation of cell migration
positive regulation of transforming growth factor beta receptor signaling pathway
regulation of cGMP metabolic process
response to magnesium ion
negative regulation of interleukin-12 production
response to testosterone
response to endoplasmic reticulum stress
negative regulation of fibroblast growth factor receptor signaling pathway
positive regulation of phosphorylation
response to drug
positive regulation of tumor necrosis factor biosynthetic process
positive regulation of macrophage activation
negative regulation of apoptotic process
negative regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
positive regulation of blood vessel endothelial cell migration
negative regulation of blood vessel endothelial cell migration
engulfment of apoptotic cell
positive regulation of translation
positive regulation of angiogenesis
behavioral response to pain
blood vessel morphogenesis
positive regulation of chemotaxis
response to calcium ion
positive regulation of protein kinase B signaling
negative regulation of fibrinolysis
cellular response to tumor necrosis factor
cellular response to growth factor stimulus
positive regulation of transforming growth factor beta production
cellular response to nitric oxide
positive regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors
positive regulation of endothelial cell apoptotic process
positive regulation of reactive oxygen species metabolic process
negative regulation of endothelial cell chemotaxis
phosphatidylserine binding
fibronectin binding
integrin binding
calcium ion binding
heparin binding
fibroblast growth factor binding
low-density lipoprotein particle binding
laminin binding
transforming growth factor beta binding
extracellular matrix binding
fibrinogen binding
collagen V binding
MicroArray Probes:
Affymetrix
Array Name
Probe IDs
Targets
Target Type
Affymetrix Rat Clariom S Assay
PSR0300009781.rn.1
TC0300001470.rn.1
RTA TC
Affymetrix Rat Clariom S Assay
PSR0300009782.rn.1
TC0300001470.rn.1
RTA TC
Affymetrix Rat Clariom S Assay
PSR0300009785.rn.1
TC0300001470.rn.1
RTA TC
Affymetrix Rat Clariom S Assay
PSR0300009784.rn.1
TC0300001470.rn.1
RTA TC
Back To Top
Related Products
TaqMan
®
Fast Advanced Master Mix
SuperScript
®
VILO
™
cDNA Synthesis Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.45.0-Offline