Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01517133_m1
          See other CCDC176 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ccdc176
          Gene Name:
          coiled-coil domain containing 176
          Gene Aliases:
          RGD1560978
          Chromosome Location:
          Chr.6: 108123855 - 108149613 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01517133_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ccdc176
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001134631.1 NP_001128103.1 6 - 7 757 86
          XM_006240348.2 XP_006240410.1 6 - 7 755 86
          XM_008764829.1 XP_008763051.1 6 - 7 755 86
          XM_008764830.1 XP_008763052.1 6 - 7 628 86

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0600001168.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P051816 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P065636 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 802930 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 877626 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 501133 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 763661 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 272645 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 595462 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 909422 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 409210 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 606616 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 801497 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 719001 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 423275 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 529881 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 538128 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 236391 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 534766 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 351767 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 399381 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 769859 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 950728 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 914265 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 160111 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 10788 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 146270 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P065636 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P051816 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P051816 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P065636 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P065636 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P051816 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P606251 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10885936 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10885934 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10885941 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10885937 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10885940 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10885933 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10885939 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10885932 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10885935 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10885931 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600008211.rn.1 TC0600001168.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600008216.rn.1 TC0600001168.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600008209.rn.1 TC0600001168.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600008212.rn.1 TC0600001168.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600008215.rn.1 TC0600001168.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600008218.rn.1 TC0600001168.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600008220.rn.1 TC0600001168.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10885931 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20787269 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_2040801 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline