Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01517394_m1
          See other PRIMA1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Prima1
          Gene Name:
          proline rich membrane anchor 1
          Gene Aliases:
          PRiMA, Prima1l
          Chromosome Location:
          Chr.6: 127075954 - 127128014 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01517394_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Prima1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001108721.2 NP_001102191.2 4 - 5 455 67
          XM_006240495.2 XP_006240557.1 4 - 5 898 67
          XM_008764849.1 XP_008763071.1 4 - 5 528 67

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0600003059.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          neurotransmitter catabolic process
          establishment of localization in cell
          enzyme binding
          protein anchor

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P262958 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P067000 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 920544 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 855056 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 299765 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 817600 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 131150 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 774792 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 522671 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 670451 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 474637 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 869611 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 18694 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 545886 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 888820 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 688088 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 815043 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 330682 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 526211 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 548390 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 168249 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 611182 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 856496 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 369785 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 640246 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 263073 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 363047 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 261105 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 17209 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 226027 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 972335 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 146848 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 964065 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 70249 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 936551 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 723177 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 590447 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 346730 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 339685 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 787192 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 610638 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 961544 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 106737 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 121950 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 25121 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 132910 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 5216 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 68011 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 180305 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P067000 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P262958 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P262958 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P067000 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P262958 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P067000 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 49527 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891881 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891885 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891882 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891884 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891883 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891886 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10891880 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600021742.rn.1 TC0600003059.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600021747.rn.1 TC0600003059.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600021741.rn.1 TC0600003059.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600021740.rn.1 TC0600003059.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600021748.rn.1 TC0600003059.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600021739.rn.1 TC0600003059.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891880 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21465613 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline