Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01529511_m1
          See other BAZ2A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Baz2a
          Gene Name:
          bromodomain adjacent to zinc finger domain, 2A
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.7: 2518267 - 2548840 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01529511_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Baz2a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001107158.1 NP_001100628.1 19 - 20 3427 72

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          chromatin/chromatin-binding, or -regulatory protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          chromatin silencing at rDNA
          DNA methylation
          chromatin remodeling
          histone deacetylation
          histone H4-K20 methylation
          histone H3-K9 methylation
          heterochromatin assembly involved in chromatin silencing
          histone H4 deacetylation
          DNA binding
          RNA binding
          lysine-acetylated histone binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P18517 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 282180 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 444405 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 468348 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 616995 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 843558 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 901271 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 668427 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 431235 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 238627 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 343303 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 100016 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 525577 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 318311 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 262029 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 177527 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 164232 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 351815 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 598053 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 497760 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 501056 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 242475 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 199304 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 32857 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 340144 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 95408 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 92183 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 71985 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 87975 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P18517 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P18517 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P18517 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P18517 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 2756 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 70521 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10893000 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892986 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892987 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892992 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892989 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10893006 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10893005 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892995 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892999 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892994 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892991 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892983 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892984 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892985 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892988 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892998 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10893007 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892997 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892982 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10893002 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892990 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10893001 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10893003 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892996 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892981 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892993 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10892980 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1394721_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1394721_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1394721_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1394721_at - -
          Rat Expression Set 230 1394721_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1394721_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892980 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21883504 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1371822 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1356681 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline