Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01535195_m1
          See other CLCN3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Clcn3
          Gene Name:
          chloride channel, voltage-sensitive 3
          Gene Aliases:
          ClC-3
          Chromosome Location:
          Chr.16: 32448960 - 32520651 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01535195_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Clcn3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053363.2 NP_445815.2 11 - 12 2346 78
          XM_006253070.2 XP_006253132.1 11 - 12 2502 78
          XM_006253071.2 XP_006253133.1 10 - 11 2450 78
          XM_006253073.2 XP_006253135.1 10 - 11 5426 78
          XM_006253075.2 XP_006253137.1 10 - 11 2450 78
          XM_006253076.2 XP_006253138.1 10 - 11 3342 78
          XM_006253077.2 XP_006253139.1 10 - 11 2448 78
          GenBank mRNA AF142778.1 - 11 - 12 2346 78
          D17521.1 - 10 - 11 2465 78

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1600000420.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Ion Channel 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Clcn3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ion channel

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          ion transport
          chloride transport
          phagocytosis, engulfment
          adult locomotory behavior
          ion transmembrane transport
          regulation of ion transmembrane transport
          synaptic transmission, glutamatergic
          regulation of anion transport
          photoreceptor cell maintenance
          negative regulation of cell volume
          synaptic transmission, GABAergic
          neuron cellular homeostasis
          synaptic vesicle lumen acidification
          chloride transmembrane transport
          positive regulation of reactive oxygen species biosynthetic process
          ion channel activity
          voltage-gated ion channel activity
          voltage-gated chloride channel activity
          chloride channel activity
          ATP binding
          antiporter activity
          PDZ domain binding
          protein heterodimerization activity
          volume-sensitive chloride channel activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P056182 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P010393 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 753902 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 409419 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 803955 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 221237 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 431610 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 730141 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 879253 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 117934 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 755428 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 570495 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 43742 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 206427 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 432520 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 315976 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 688952 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 152230 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 42188 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 262432 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 84154 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 603925 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 236362 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 186410 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 744440 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 924901 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 924993 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 923602 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 207994 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 191492 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 676309 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 241413 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 842623 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 813574 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 189045 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 75948 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 712807 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 584862 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 757860 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 795095 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 737463 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 965117 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 658727 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 867377 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 811302 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 183764 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 433356 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 35840 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 681905 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 698741 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 97448 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 144128 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 166684 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 75405 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 174233 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 15422 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 165742 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 101043 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 127577 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 91316 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P056182 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P010393 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P010393 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P056182 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P056182 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P010393 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P637037 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700771461 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700493604 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701879863 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 65890 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 233 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 57487 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 73530 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 725 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 53973 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 69219 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700493604 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700771461 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701879863 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700462880 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787946 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787938 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787943 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787941 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787948 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787942 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787944 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787949 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787940 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787945 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787937 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787947 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787951 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10787935 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1380547_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392453_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378232_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378232_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392453_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1380547_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1378232_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1392453_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1380547_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1378232_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1392453_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1380547_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600003958.rn.1 TC1600000420.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1380547_at - -
          Rat Expression Set 230 1392453_at - -
          Rat Expression Set 230 1392453_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1380547_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1378232_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1378232_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787935 - -
          Rat Genome U34 Set D17521_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI044861_at - -
          Rat Genome U34 Set D17521_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20937696 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1350560 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline