Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01538310_m1
          See other PHKB GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Phkb
          Gene Name:
          phosphorylase kinase, beta
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.19: 22031684 - 22281815 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01538310_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Phkb
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001014152.1 NP_001014174.1 27 - 28 2788 74
          XM_006255269.2 XP_006255331.1 27 - 28 2825 74
          XM_006255270.2 XP_006255332.1 27 - 28 2825 74
          XM_008772410.1 XP_008770632.1 27 - 28 3537 74
          GenBank mRNA BC085909.1 - 27 - 28 2788 7096506 74
          FQ217825.1 - 5 - 6 510 74
          FQ234320.1 - 2 - 3 473 74

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1900001136.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Phkb

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          kinase activator

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          glycogen metabolic process
          protein phosphorylation
          hydrolase activity, hydrolyzing O-glycosyl compounds
          phosphorylase kinase activity
          calmodulin binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P088792 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 487159 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 190634 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 787584 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 119238 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 619632 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 167051 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 745239 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 677940 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 696856 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 18043 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 557503 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 74899 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 607616 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 913412 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 851587 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 186567 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 959894 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 695244 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 293814 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 276298 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 199676 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 733946 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 624378 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 928682 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 542051 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 383124 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 591259 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 288245 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 478716 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 824905 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 47285 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 729534 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 775424 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 852593 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 286383 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 192086 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 927091 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 313084 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 139230 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 1286 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 243045 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 309344 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 167095 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 717452 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 119040 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 322373 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 41774 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 136238 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 39693 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 59784 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 114058 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 326330 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 374369 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 807187 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 689432 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 193525 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 801994 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 526358 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 140506 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 784904 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 360005 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 295185 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 70653 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 417227 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 223785 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 225472 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 18371 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 349886 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 537009 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 574585 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 829621 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 112884 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 907836 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 629211 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 141561 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 882978 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 200121 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 774722 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 904073 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 200142 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 284062 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 700662 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 639772 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 826025 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 884046 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 262288 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 816951 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 850066 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 600688 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 207266 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 879813 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 943156 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 144058 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 296277 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 760934 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 327687 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 197692 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 771542 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 413803 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 501852 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 353888 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 406592 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 365287 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 742538 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 376290 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 899902 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 544217 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 596018 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 603307 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 616691 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 742655 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 443098 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 343697 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 759440 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 635434 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 685451 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 180087 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 191155 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 284497 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 284075 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 845651 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 121768 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 335811 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 434474 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 653530 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 738487 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 165633 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 166710 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 56008 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 163955 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 90172 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 71235 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 81536 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 166307 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 164239 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 96933 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 6249 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 35901 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 145898 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 46080 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 127547 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 111926 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 132468 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 117221 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 112370 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 117249 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 173869 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P088792 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P088792 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P088792 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P412632 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P131694 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P15969 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 52007 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 50423 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 42100 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 61743 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 52924 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 28937 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 22612 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 12186 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 52837 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 1046 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 21069 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 37302 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 91203 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 61906 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 61403 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 37065 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809801 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809810 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809823 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809809 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809811 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809820 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809814 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809819 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809817 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809818 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809798 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809803 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809796 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809800 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809805 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809808 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809804 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809813 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809795 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809807 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809793 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809815 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809797 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809821 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809822 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809812 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809794 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809799 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809802 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809816 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809806 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10809791 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390293_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390293_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900009095.rn.1 TC1900001136.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10809791 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21867561 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline