Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01637698_s1
          See other CCR2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ccr2
          Gene Name:
          chemokine (C-C motif) receptor 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          -
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01637698_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ccr2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_021866.1 NP_068638.1 2 1035 103

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ccr2

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          response to hypoxia
          blood vessel remodeling
          inflammatory response to antigenic stimulus
          monocyte chemotaxis
          positive regulation of T-helper 1 type immune response
          negative regulation of type 2 immune response
          cellular calcium ion homeostasis
          inflammatory response
          immune response
          humoral immune response
          cellular defense response
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          regulation of vascular endothelial growth factor production
          positive regulation of T cell chemotaxis
          negative regulation of angiogenesis
          cytokine-mediated signaling pathway
          sensory perception of pain
          cellular homeostasis
          hemopoiesis
          regulation of cell migration
          positive regulation of interferon-gamma production
          positive regulation of interleukin-2 production
          positive regulation of tumor necrosis factor production
          T-helper 17 cell chemotaxis
          positive regulation of tumor necrosis factor biosynthetic process
          negative regulation of eosinophil degranulation
          positive regulation of MAPK cascade
          positive regulation of alpha-beta T cell proliferation
          positive regulation of inflammatory response
          positive regulation of T cell activation
          response to hyperoxia
          chemokine-mediated signaling pathway
          positive regulation of monocyte chemotaxis
          positive regulation of immune complex clearance by monocytes and macrophages
          positive regulation of monocyte extravasation
          positive regulation of CD8-positive, alpha-beta T cell extravasation
          positive regulation of astrocyte chemotaxis
          positive regulation of hematopoietic stem cell migration
          C-C chemokine receptor activity
          cytokine binding
          chemokine binding
          C-C chemokine binding
          CCR2 chemokine receptor binding
          chemokine (C-C motif) ligand 2 binding
          chemokine (C-C motif) ligand 12 binding
          chemokine (C-C motif) ligand 7 binding
          protein homodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P100793 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 94372 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 59427 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P100793 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P100793 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P100793 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P15552 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 24884 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10914615 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10914614 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387742_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387742_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387742_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387742_at - -
          Rat Expression Set 230 1387742_at - -
          Rat Expression Set 230 1387742_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10914614 - -
          Rat Genome U34 Set U77349cds_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22258004 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1350137 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_69208 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline