Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01640664_m1
          See other IL1RL1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Il1rl1
          Gene Name:
          interleukin 1 receptor-like 1
          Gene Aliases:
          FIT1, Fit-1, St2
          Chromosome Location:
          Chr.9: 47133946 - 47184159 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01640664_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Il1rl1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001127689.1 NP_001121161.1 7 - 8 1117 121
          NM_013037.1 NP_037169.1 7 - 8 1044 121
          XM_006244739.2 XP_006244801.1 7 - 8 2119 121
          XM_006244740.2 XP_006244802.1 8 - 9 1327 121
          XM_006244742.2 XP_006244804.1 8 - 9 2540 121
          XM_008766992.1 XP_008765214.1 8 - 9 1364 121
          GenBank mRNA EU929068.1 - 3 - 4 316 121
          U04317.1 - 7 - 8 1117 121
          U04319.1 - 7 - 8 1044 121

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0900000539.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus Rat Inflammation Inventoried Rat_Inflammation Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Il1rl1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of T-helper 1 type immune response
          negative regulation of cell proliferation
          cytokine-mediated signaling pathway
          negative regulation of interferon-gamma production
          positive regulation of interleukin-5 production
          interleukin-33-mediated signaling pathway
          positive regulation of macrophage activation
          negative regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          positive regulation of inflammatory response
          positive regulation of chemokine secretion
          cellular response to peptide
          interleukin-33 binding
          interleukin-33 receptor activity
          molecular_function
          interleukin-1 receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P365584 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P11672 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 135648 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 779139 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 319881 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 847586 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 831020 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 70007 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 486878 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 42200 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 298312 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 130148 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 349597 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 416801 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 100546 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 490056 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 264389 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 363012 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 913218 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 3174 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 869265 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 477177 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 512945 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 311205 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 395671 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 611362 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 594124 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 570511 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 723456 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 457302 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 872053 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 973389 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 488795 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 148124 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 34818 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 181751 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 201153 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 480381 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 922946 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 792570 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 41760 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 68669 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 5147 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 72216 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 36944 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 13585 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 62986 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 122935 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 51149 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 66920 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P365584 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P11672 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P365584 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P11672 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P365584 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P11672 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P365584 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P11672 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 85329 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 82703 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 30755 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 85841 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922862 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922864 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922860 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922861 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922859 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922867 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922869 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922865 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922868 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922863 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922870 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922866 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922858 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10922857 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370692_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370692_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387273_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387273_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387273_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370692_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387273_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370692_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900004410.rn.1 TC0900000539.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900004413.rn.1 TC0900000539.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900004411.rn.1 TC0900000539.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370692_at - -
          Rat Expression Set 230 1387273_at - -
          Rat Expression Set 230 1370692_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387273_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922857 - -
          Rat Genome U34 Set U04319_at - -
          Rat Genome U34 Set U04317_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1369374 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_61644 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline