Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01747911_m1
          See other SLC13A4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Slc13a4
          Gene Name:
          solute carrier family 13 (sodium/sulfate symporter), member 4
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.4: 62796734 - 62841060 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01747911_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Slc13a4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001012621.1 NP_001012639.1 16 - 17 1935 67
          XM_006236283.2 XP_006236345.1 15 - 16 2455 67
          XM_006236284.2 XP_006236346.1 14 - 15 1733 67
          GenBank mRNA AY911718.1 - 16 - 17 1935 67
          FQ212433.1 - 15 - 16 2442 67

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400002678.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Transporter 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Slc13a4

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transporter secondary carrier transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          sodium ion transport
          transmembrane transport
          transporter activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P19165 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 460434 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 951494 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 430775 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 921735 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 684929 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 599252 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 900185 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 140560 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 55755 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 392863 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 186850 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 155423 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 173170 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 180303 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 4294 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 520907 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 647976 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 669650 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 315441 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 146496 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 648390 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 865727 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 628947 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 708922 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 523656 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 718068 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 418619 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 534626 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 674052 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 356686 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 748030 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 52778 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 38832 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 11811 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 80521 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 17339 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P19165 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P19165 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P19165 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 6434 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 23570 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 50319 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 88091 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10861808 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10861801 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10861799 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10861797 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10861804 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10861809 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10861798 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10861802 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10861795 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10861810 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10861807 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10861796 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10861806 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10861800 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10861794 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10861805 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10861803 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10861793 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400019009.rn.1 TC0400002678.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10861793 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21507500 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline