Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
製品情報を探す
リアルタイムPCR
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
クローニング
タンパク質解析
細胞培養、トランスフェクション
細胞治療・遺伝子治療
細胞解析
質量分析
クロマトグラフィー
分光分析、元素分析、同位体分析
研究分野と使用技法の一覧を見る
オンラインオーダー
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
TaqManリアルタイムPCRアッセイ
カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
miRNA Mimics & Inhibitors
Stealth RNAi / siRNA
Silencer Select siRNAs
カスタムDNAプライマー
GeneArt 遺伝子合成
GeneArt Strings DNA Fragments
TrueGuide CRISPR gRNA
オンラインオーダー対象製品を見る
サービス
受託サービス
機器サービス & コンプライアンスサービス
技術サービス
ピペットサービス
ラボプラスチック消耗品サンプル請求
サービス保守契約
修理・移転設置
ライセンスに関するお問い合わせ
イベント、セミナー、トレーニング
Unity Lab Services
サービス情報の一覧を見る
サポート
製品カタログ
アプリケーションノート
SDSの検索
法規制情報のお問い合わせ
分析証明書
Nunc/Nalgene証明書
e-learning
FAQ・サポート情報
ラーニングセンター
サポートセンター
サポート情報の一覧を見る
お客様セグメント
バイオテック
バイオファーマ
CDMO
検査室診断
産業、応用技術
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
サインイン
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
Connect Your Lab
アカウント
カスタム製品とプロジェクト
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Home
›
Search Tool
›
Search Results
› Rn01748431_m1
See other KCNC4 GE Assays ›
Gene Symbol:
Kcnc4
Gene Name:
potassium channel, voltage gated Shaw-related subfamily C, member 4
Gene Aliases:
-
Chromosome Location:
Chr.2: 210220908 - 210241447 on Build Rnor_6.0
Species:
Rat
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Assay ID
Rn01748431_m1
Best Coverage
Size
FAM-MGB | XS: 75 rxns
FAM-MGB | S: 250 rxns
FAM-MGB | M: 750 rxns
FAM-MGB | L: 2900 rxns
VIC-MGB_PL | S: 360 rxns
VIC-MGB_PL | M: 750 rxns
VIC-MGB_PL | L: 2900 rxns
VIC-MGB | S: 360 rxns
VIC-MGB | M: 750 rxns
VIC-MGB | L: 2900 rxns
Availability
Inventoried
Catalog #
4331182
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
カートに追加
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Symbol: Kcnc4
Interrogated Sequence
Translated Protein
Exon Boundary
Assay Location
IMAGE Clone ID
Amplicon Length
RefSeq
NM_001122776.1
NP_001116248.1
2 - 3
2015
61
GenBank mRNA
X62841.1
-
2 - 3
2015
61
Back To Top
More Information
Updated Mapping Information
This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200005005.rn.1
Set Membership:
Amplicon length less than or equal to 70
Ion Channel
3' Most
Recommended Assay
Rattus norvegicus
1700
Inventoried
Probe spans exons
Panther Classification:
Molecular Function -
voltage-gated ion channel
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
regulation of ion transmembrane transport
regulation of neurotransmitter secretion
protein homooligomerization
potassium ion transmembrane transport
voltage-gated potassium channel activity
delayed rectifier potassium channel activity
MicroArray Probes:
Agilent
Affymetrix
ABI
Array Name
Probe IDs
Targets
Target Type
Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2
A_64_P220122
-
-
Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3
A_64_P220122
-
-
Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3
A_64_P220122
-
-
Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray
A_64_P220122
-
-
Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A)
700254541
-
-
Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A)
700254541
-
-
Array Name
Probe IDs
Targets
Target Type
Rat Genome 230 2.0 Array
1391369_at
-
-
Rat Genome 230 2.0 Array
1391369_PM_at
-
-
Affymetrix Rat Clariom S Assay
PSR0200035068.rn.1
TC0200005005.rn.1
RTA TC
Affymetrix Rat Clariom S Assay
PSR0200035065.rn.1
TC0200005005.rn.1
RTA TC
Affymetrix Rat Clariom S Assay
PSR0200035067.rn.1
TC0200005005.rn.1
RTA TC
Affymetrix Rat Clariom S Assay
PSR0200035064.rn.1
TC0200005005.rn.1
RTA TC
Affymetrix Rat Clariom S Assay
PSR0200035066.rn.1
TC0200005005.rn.1
RTA TC
Rat Expression Set 230
1391369_PM_at
-
-
Rat Expression Set 230
1391369_at
-
-
Rat Genome U34 Set
X62841mRNA_at
-
-
Rat Genome U34 Set
X62841mRNA_at
-
-
Array Name
Probe IDs
Targets
Target Type
ABI Rat Genome Survey Microarray
21286297
-
-
Back To Top
Related Products
TaqMan
®
Fast Advanced Master Mix
SuperScript
®
VILO
™
cDNA Synthesis Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.45.0-Offline