Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01758882_m1
          See other KDM5B GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Kdm5b
          Gene Name:
          lysine (K)-specific demethylase 5B
          Gene Aliases:
          Jarid1b, RGD1565602
          Chromosome Location:
          Chr.13: 51384366 - 51455392 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01758882_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Kdm5b
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001107177.1 NP_001100647.1 25 - 26 4336 62
          XM_008769555.1 XP_008767777.1 25 - 26 4348 62

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1300000317.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          histone modifying enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          histone H3-K4 demethylation
          histone H3-K4 demethylation, trimethyl-H3-K4-specific
          cellular response to fibroblast growth factor stimulus
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          oxidation-reduction process
          response to fungicide
          lens fiber cell differentiation
          molecular_function
          DNA binding
          transcription corepressor activity
          zinc ion binding
          oxidoreductase activity, acting on paired donors, with incorporation or reduction of molecular oxygen, 2-oxoglutarate as one donor, and incorporation of one atom each of oxygen into both donors
          histone demethylase activity (H3-K4 specific)
          histone demethylase activity (H3-trimethyl-K4 specific)
          histone demethylase activity (H3-dimethyl-K4 specific)

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P342245 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 904106 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 310872 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 430851 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 439399 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 109010 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 638540 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 675092 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 367986 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 616159 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 61253 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 627610 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 68697 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 520911 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 63749 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 38433 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 483674 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 259438 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 588326 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 281908 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 317685 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 707381 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 636563 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 2119 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 894463 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 906696 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 643042 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 395553 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 865498 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 900985 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 788405 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 635370 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 163189 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 922824 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 914026 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 441101 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 16099 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 662508 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 555694 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 467264 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 803905 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 886315 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 538845 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 356503 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 582876 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 911577 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 444701 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 483070 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 334864 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 74520 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 143369 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 59986 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 86612 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 85625 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 147344 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 110181 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 32549 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 130311 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 110573 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P342245 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P342245 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P342245 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P175461 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P143247 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P342245 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 98012 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764154 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764173 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764160 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764163 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764167 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764148 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764169 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764152 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764145 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764150 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764156 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764172 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764159 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764146 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764151 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764162 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764170 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764171 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764164 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764157 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764149 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764166 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764165 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764168 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764147 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764155 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764161 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764158 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764153 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10764144 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1376347_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377863_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382152_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382152_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383082_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377134_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377134_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383082_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377863_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1376347_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1376347_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1376347_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382152_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1377863_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1377134_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1377134_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1383082_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1383082_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382152_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1377863_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300002104.rn.1 TC1300000317.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1377134_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1376347_at - -
          Rat Expression Set 230 1377134_at - -
          Rat Expression Set 230 1376347_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1383082_at - -
          Rat Expression Set 230 1382152_at - -
          Rat Expression Set 230 1382152_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1377863_at - -
          Rat Expression Set 230 1377863_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1383082_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764144 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI045499_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI044987_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI072813_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI234336_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22139776 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_2040496 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline