Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01761726_m1
          See other ACVR1B GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Acvr1b
          Gene Name:
          activin A receptor, type IB
          Gene Aliases:
          Skr2
          Chromosome Location:
          Chr.7: 142817174 - 142858365 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01761726_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Acvr1b
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_199230.1 NP_954700.1 8 - 9 1405 64
          XM_006242315.2 XP_006242377.1 8 - 9 2249 64
          XM_008765678.1 XP_008763900.1 8 - 9 5410 64
          GenBank mRNA S76466.1 - 8 - 9 1405 64

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0700001865.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Protein Kinase 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Acvr1b

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          serine/threonine protein kinase receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G1/S transition of mitotic cell cycle
          in utero embryonic development
          hair follicle development
          regulation of transcription, DNA-templated
          protein phosphorylation
          signal transduction
          central nervous system development
          regulation of signal transduction
          positive regulation of gene expression
          negative regulation of gene expression
          positive regulation of pathway-restricted SMAD protein phosphorylation
          peptidyl-threonine phosphorylation
          signal transduction by protein phosphorylation
          negative regulation of cell growth
          activin receptor signaling pathway
          positive regulation of activin receptor signaling pathway
          nodal signaling pathway
          positive regulation of erythrocyte differentiation
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          development of primary female sexual characteristics
          protein autophosphorylation
          extrinsic apoptotic signaling pathway
          positive regulation of trophoblast cell migration
          protein serine/threonine kinase activity
          transmembrane receptor protein serine/threonine kinase activity
          receptor signaling protein serine/threonine kinase activity
          transforming growth factor beta-activated receptor activity
          ATP binding
          activin receptor activity, type I
          activin-activated receptor activity
          growth factor binding
          inhibin binding
          SMAD binding
          metal ion binding
          activin binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P148873 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 433982 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 771882 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 795604 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 141827 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 552517 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 446244 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 440190 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 441637 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 869130 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 763518 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 416671 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 521754 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 728906 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 103497 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 18132 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P148873 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P148873 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P148873 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P16022 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 7417 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 28289 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899377 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899369 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899371 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899373 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899375 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899374 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899370 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899372 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10899367 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700014503.rn.1 TC0700001865.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700014501.rn.1 TC0700001865.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899367 - -
          Rat Genome U34 Set S76466_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21243440 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1365650 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_55726 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline