Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01763128_m1
          See other ADCYAP1R1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Adcyap1r1
          Gene Name:
          adenylate cyclase activating polypeptide 1 receptor 1
          Gene Aliases:
          PAC1-R, PACAP-R1, PACAP-R1A, PACAPR1, PACAPR1A
          Chromosome Location:
          Chr.4: 85662892 - 85711696 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01763128_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Adcyap1r1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001270579.1 NP_001257508.1 11 - 12 1215 63
          NM_001270580.1 NP_001257509.1 11 - 12 1215 63
          NM_001270581.1 NP_001257510.1 12 - 13 1327 63
          NM_001270582.1 NP_001257511.1 11 - 12 1215 63
          NM_001270583.1 NP_001257512.1 11 - 12 1215 63
          NM_133511.2 NP_598195.1 11 - 12 1215 63
          XM_008762870.1 XP_008761092.1 10 - 11 961 63
          GenBank mRNA D14908.1 - 12 - 13 1207 63
          D14909.1 - 11 - 12 1005 63
          D16465.1 - 11 - 12 1215 63
          L16506.1 - 5 - 6 536 63
          L16680.1 - 10 - 11 908 63
          Z22735.1 - 5 - 6 536 63
          Z23272.1 - 10 - 11 968 63
          Z23273.1 - 10 - 11 968 63
          Z23274.1 - 10 - 11 968 63
          Z23275.1 - 10 - 11 968 63
          Z23279.1 - 10 - 11 968 63
          Z23282.1 - 11 - 12 1271 63

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400000978.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 G-protein coupled receptor Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Adcyap1r1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          activation of phospholipase C activity
          spermatogenesis
          positive regulation of calcium ion transport into cytosol
          cAMP-mediated signaling
          cell differentiation
          positive regulation of cAMP biosynthetic process
          response to estradiol
          multicellular organismal response to stress
          response to drug
          response to ethanol
          development of primary female sexual characteristics
          negative regulation of cell death
          positive regulation of inositol phosphate biosynthetic process
          vasoactive intestinal polypeptide receptor activity
          adenylate cyclase binding
          ADP-ribosylation factor binding
          neuropeptide binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P163389 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P163395 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P469809 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 740194 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 820883 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 266203 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 574004 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 102588 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 540223 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 222859 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 866070 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 609888 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 798418 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 646619 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 161640 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 63649 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 385101 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 272978 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 162190 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 151866 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 429307 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 210866 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 886692 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 245820 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 690125 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 217094 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 411312 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 593077 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 304783 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 215926 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 373654 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 604542 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 598993 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 540234 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 229979 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 913859 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 948559 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 68091 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 173851 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 161038 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 148731 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 129869 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 63117 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P163389 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P163395 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P469809 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P469809 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P163395 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P163389 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P163395 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P469809 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P163389 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P469809 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 8780 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 93201 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 43974 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 73517 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10855740 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10855734 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10855737 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10855731 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10855733 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10855736 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10855738 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10855728 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10855729 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10855732 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10855735 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10855739 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10855727 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368730_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387302_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368729_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368729_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387302_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368730_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387302_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368730_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387302_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368730_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368729_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368729_a_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400007013.rn.1 TC0400000978.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368730_PM_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1387302_at - -
          Rat Expression Set 230 1368730_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1387302_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1368729_PM_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1368729_a_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10855727 - -
          Rat Genome U34 Set Z23272_s_at - -
          Rat Genome U34 Set D14908_s_at - -
          Rat Genome U34 Set D14909_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1365696 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_53899 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-j77tp:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline