Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01763354_m1
          See other IQCG GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Iqcg
          Gene Name:
          IQ motif containing G
          Gene Aliases:
          RGD1311606
          Chromosome Location:
          Chr.11: 70967236 - 71007708 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01763354_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Iqcg
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001014230.1 NP_001014252.1 9 - 10 1112 88
          XM_006248455.2 XP_006248517.1 9 - 10 1305 88
          XM_006248456.2 XP_006248518.1 9 - 10 1507 88
          GenBank mRNA BC087078.1 - 9 - 10 1112 7135432 88

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1100000741.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Iqcg

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          cytoskeletal protein microtubule or microtubule-binding cytoskeletal protein

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P154793 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 125689 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 463826 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 552781 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 285915 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 372202 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 386545 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 42557 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 603111 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 169434 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 709522 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 128427 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 652935 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 631742 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 133439 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 377733 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 43866 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 821821 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 732490 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 420238 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 491805 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 955650 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 482874 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 115728 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 93984 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 148427 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 943829 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 614460 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 102330 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 104091 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 20966 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 36401 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 28206 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P154793 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P154793 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P154793 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P154793 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 1311 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 39194 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 56189 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 78895 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10751603 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10751613 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10751606 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10751610 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10751607 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10751609 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10751608 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10751602 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10751605 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10751611 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10751612 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10751601 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100004081.rn.1 TC1100000741.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10751601 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1373774 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline