Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01764854_m1
          See other NFIB GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Nfib
          Gene Name:
          nuclear factor I/B
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.5: 100433268 - 100647963 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01764854_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Nfib
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031566.1 NP_113754.1 7 - 8 1055 62
          XM_006238335.2 XP_006238397.1 7 - 8 1720 62
          XM_006238336.2 XP_006238398.1 7 - 8 1720 62
          XM_006238339.2 XP_006238401.1 7 - 8 1718 62
          XM_008763762.1 XP_008761984.1 7 - 8 1462 62
          GenBank mRNA AB012230.2 - 7 - 8 1055 62
          AB012231.2 - 7 - 8 1055 62
          AB012232.2 - 7 - 8 1055 62

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0500003026.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA-binding transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          chondrocyte differentiation
          DNA replication
          transcription from RNA polymerase II promoter
          sensory perception of smell
          negative regulation of cell proliferation
          glial cell differentiation
          principal sensory nucleus of trigeminal nerve development
          anterior commissure morphogenesis
          lung development
          forebrain development
          hindbrain development
          negative regulation of DNA binding
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          Clara cell differentiation
          Type I pneumocyte differentiation
          Type II pneumocyte differentiation
          lung ciliated cell differentiation
          commissural neuron axon guidance
          negative regulation of mesenchymal cell proliferation involved in lung development
          negative regulation of epithelial cell proliferation involved in lung morphogenesis
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
          RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          RNA polymerase II transcription corepressor activity
          DNA binding
          double-stranded DNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P024778 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 848644 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 965481 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 679448 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 264751 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 265910 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 848569 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 681779 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 128188 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 75845 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 949916 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 42286 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 523575 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 344336 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 879887 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 775573 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 490754 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 684022 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 307552 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 531150 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 564690 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 669784 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 746501 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 427711 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 176933 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 38945 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 194498 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 294909 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 953103 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 106948 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 789359 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 792058 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 877939 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 91494 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 326234 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 877610 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 167804 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 397472 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 884835 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 314251 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 151584 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 782980 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 306323 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 41840 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 347837 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 905066 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 886111 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 72844 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 951733 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 557198 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 912912 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 718481 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 492784 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 202207 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 23676 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 311061 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 180892 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 395957 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 870111 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 461308 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 45565 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 403374 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 203101 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 614696 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 897165 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 198042 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 18060 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 397006 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 477396 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 192882 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 636147 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 262309 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 322115 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 462697 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 767931 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 793768 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 72527 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 393694 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 529880 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 745204 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 822814 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 658903 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 691102 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 963536 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 258056 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 448570 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 359865 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 229720 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 875821 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 335589 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 67883 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 458497 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 916740 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 180137 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 374248 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 216963 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 470713 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 336162 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 92766 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 43150 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 284499 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 100782 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 920689 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 435785 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 166333 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 128459 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 207830 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 635292 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 415176 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 569080 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 293341 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 398328 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 635902 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 940380 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 961900 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 144101 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 168558 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 96532 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 627551 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 59195 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 711919 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 91098 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 612250 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 716249 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 46755 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 412002 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 856880 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 853276 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 265780 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 660123 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 137717 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 1439 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 282944 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 739024 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 366381 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 325678 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 968616 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 710758 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 131913 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 167694 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 104671 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 145367 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 488428 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 46916 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 252770 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 55079 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 560027 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 356530 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 877729 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 343730 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 854538 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 424214 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 802374 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 602252 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 293269 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 617202 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 776019 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 115438 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 271493 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 24538 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 42399 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 175396 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 172863 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 170006 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 31707 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 22458 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 117746 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 152642 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 107320 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 126264 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 148783 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 72831 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 18243 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 45830 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 58822 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 46576 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 134594 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 14715 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 149958 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 47609 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 41796 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 42137 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 65564 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 73317 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 15083 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 29643 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P024778 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P024778 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P024778 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1034849 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P456747 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P466108 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P240248 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P466111 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 702135938 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 96739 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 20569 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 25470 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 9748 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 68862 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 67249 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 37364 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 26074 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 513 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 1870 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 702135938 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877767 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877760 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877768 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877763 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877769 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877770 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877764 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877758 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877762 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877757 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877765 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877759 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877766 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10877755 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388167_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388250_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371202_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371202_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388250_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388167_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371202_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388167_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371202_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388250_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388250_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388167_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500022312.rn.1 TC0500003026.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1388167_at - -
          Rat Expression Set 230 1371202_PM_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1388167_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1388250_at - -
          Rat Expression Set 230 1371202_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1388250_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877755 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI176488_at - -
          Rat Genome U34 Set AB012230_g_at - -
          Rat Genome U34 Set AB012230_at - -
          Rat Genome U34 Set AB012231_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI171842_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21708248 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1368769 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline