Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01765032_g1
          See other NUDT5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Nudt5
          Gene Name:
          nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 5
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.17: 76387027 - 76410313 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01765032_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Nudt5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001007733.1 NP_001007734.1 6 - 7 530 64
          XM_008771875.1 XP_008770097.1 6 - 7 549 64
          GenBank mRNA BC079176.1 - 6 - 7 530 7130276 64
          FQ219814.1 - 4 - 5 273 64
          FQ228004.1 - 4 - 5 273 64

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Nudt5

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          pyrophosphatase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          nucleobase-containing compound metabolic process
          ribonucleoside diphosphate catabolic process
          magnesium ion binding
          nucleoside-diphosphatase activity
          ADP-sugar diphosphatase activity
          snoRNA binding
          ADP-ribose diphosphatase activity
          m7G(5')pppN diphosphatase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P16762 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 303372 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 778201 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 229226 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 132217 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 657558 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 345176 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 171538 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 79295 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 367174 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 637864 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 384779 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 412704 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 880298 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 779312 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 773261 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 85311 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 489928 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 813300 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 825380 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 148825 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 135627 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P16762 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P16762 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P16762 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P16762 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 32349 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 100583 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799546 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799540 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799542 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799545 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799541 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799547 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799544 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799543 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10799539 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373138_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373138_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1394685_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1394685_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1394685_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373138_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373138_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1394685_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700014689.rn.1 TC1700002199.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700014694.rn.1 TC1700002199.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700014695.rn.1 TC1700002199.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700014688.rn.1 TC1700002199.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700014690.rn.1 TC1700002199.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1373138_at - -
          Rat Expression Set 230 1373138_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1394685_at - -
          Rat Expression Set 230 1394685_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799539 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA858886_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1369547 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_65666 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline