Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01767698_g1
          See other ZFP706 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Zfp706
          Gene Name:
          zinc finger protein 706
          Gene Aliases:
          Znf706
          Chromosome Location:
          Chr.7: 75803310 - 75809853 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01767698_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Zfp706
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001126087.1 NP_001119559.1 2 - 3 2362 73
          GenBank mRNA BC083795.1 - 2 - 3 2362 73

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P401955 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 249745 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 585227 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 820021 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 669774 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 151554 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 89974 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P401955 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P401955 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P401955 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P10933 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P331765 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P401955 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903381 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903379 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903380 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903382 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903378 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10903376 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373819_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371640_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371640_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373819_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371640_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371640_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700023272.rn.1 TC0700003002.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700023273.rn.1 TC0700003002.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700023274.rn.1 TC0700003002.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700023275.rn.1 TC0700003002.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1371640_at - -
          Rat Expression Set 230 1371640_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1373819_at - -
          Rat Expression Set 230 1373819_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903376 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI179916_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA955950_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI230310_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI228103_f_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA819717_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA955950_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI179916_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1360128 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline