Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01773699_gH
          See other RGD1566134 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          RGD1566134
          Gene Name:
          similar to alpha-2u-globulin
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.5: 77431489 - 77433910 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01773699_gH
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: RGD1566134
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_203512.2 NP_988843.2 143 132
          GenBank mRNA AB039823.1 - 143 132
          BC086943.1 - 155 7372252 132

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect transcript(s) from off target gene(s). Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transfer/carrier protein

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P072451 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P072451 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P072451 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P072451 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877234 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877347 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877342 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877258 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877304 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877301 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877352 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877285 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877220 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877242 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877320 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877279 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877252 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877360 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877274 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877282 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877293 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877273 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877290 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877305 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877231 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877275 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877311 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877302 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877253 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877288 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877284 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877230 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877287 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877348 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877296 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877289 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877353 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877303 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877232 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877219 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877349 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877291 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877257 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877298 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877248 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877261 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877239 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877297 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877247 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877272 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877269 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877276 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877355 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877345 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877306 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877259 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877325 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877344 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877294 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877238 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877326 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877308 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877256 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877354 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877218 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877351 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877243 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877292 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10877278 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10877339 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10877229 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10877217 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10877286 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10877295 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10877268 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10877313 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370425_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370425_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370425_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370425_at - -
          Rat Expression Set 230 1370425_at - -
          Rat Expression Set 230 1370425_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877217 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877268 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877286 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877313 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877251 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877307 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877339 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877295 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877278 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877229 - -
          Rat Genome U34 Set M27434_s_at - -
          Rat Genome U34 Set M24108mRNA_at - -
          Rat Genome U34 Set M24109mRNA_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20876409 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_60580 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline