Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn02105166_s1
          See other ADCK1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Adck1
          Gene Name:
          aarF domain containing kinase 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.6: 111642400 - 111744259 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn02105166_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Adck1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001108985.1 NP_001102455.1 10 1740 162
          XM_008764824.1 XP_008763046.1 13 1955 162
          GenBank mRNA FQ212472.1 - 11 1984 162

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 Transporter 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ATP-binding cassette (ABC) transporter primary active transporter transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein phosphorylation
          protein kinase activity
          ATP binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P726743 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 884507 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 22663 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 859702 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 248209 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 161457 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 836097 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 104419 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 728923 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 274993 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 839693 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 591140 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 946557 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 153080 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 281230 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 433055 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 433229 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 524951 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 834793 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 235473 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 685140 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 507606 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 494717 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 217786 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 424240 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 908082 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 831478 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 784490 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 189660 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 693056 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 749574 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 891091 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 76018 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 629865 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 62568 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 199141 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 169678 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 31893 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 744677 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 302408 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 193647 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 440146 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 338004 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 927623 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 455416 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 208814 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 775554 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 168183 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 805743 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 780621 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 600339 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 18810 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 178990 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 614680 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 898621 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 573175 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 700183 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 968547 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 718287 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 159469 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 739455 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 967421 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 781879 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 702479 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 836016 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 662905 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 941224 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 801311 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 938901 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 764509 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 53483 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 740457 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 705704 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 40900 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 137491 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 31118 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 117078 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 61072 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 256 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 58545 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 42888 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 9209 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 53532 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P726743 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P726743 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P726743 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P466727 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P726743 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 33715 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 53102 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10886202 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10886201 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10886200 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10886205 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10886204 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10886207 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10886199 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10886206 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10886203 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10886198 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389599_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389599_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389599_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389599_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600008845.rn.1 TC0600001246.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600008852.rn.1 TC0600001246.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600008846.rn.1 TC0600001246.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600008847.rn.1 TC0600001246.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600008855.rn.1 TC0600001246.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600008856.rn.1 TC0600001246.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600008851.rn.1 TC0600001246.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600008854.rn.1 TC0600001246.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600008850.rn.1 TC0600001246.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600008853.rn.1 TC0600001246.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1389599_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1389599_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10886198 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI169386_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20849014 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1363187 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline