Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn02112065_s1
          See other HACD4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Hacd4
          Gene Name:
          3-hydroxyacyl-CoA dehydratase 4
          Gene Aliases:
          Ptplad2, RGD1310339
          Chromosome Location:
          Chr.5: 106728401 - 106758066 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn02112065_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Hacd4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001108669.1 NP_001102139.1 7 989 93
          XM_006238376.2 XP_006238438.1 7 1004 93
          XM_008763794.1 XP_008762016.1 7 1014 93
          XM_008763795.1 XP_008762017.1 7 1032 93
          GenBank mRNA FQ234476.1 - 7 986 93

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 Protein Phosphatase 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          fatty acid elongation
          very long-chain fatty acid biosynthetic process
          3-hydroxyacyl-CoA dehydratase activity
          enzyme binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P508935 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 20813 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 826012 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 23508 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 474035 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 660826 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 289273 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 37266 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 288612 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 363512 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 908298 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 641633 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 394319 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 318028 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 757038 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 306624 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 641841 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 730099 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 867221 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 575953 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 936153 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 33734 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 160698 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 77907 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 128165 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P508935 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P508935 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P508935 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P508935 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877946 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877950 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877945 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877947 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877951 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877948 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877944 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877949 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10877943 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1386811_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1380175_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1386811_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1380175_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1380175_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1386811_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1386811_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1380175_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500022695.rn.1 TC0500003092.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500022693.rn.1 TC0500003092.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500022691.rn.1 TC0500003092.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500022692.rn.1 TC0500003092.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500022694.rn.1 TC0500003092.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500022690.rn.1 TC0500003092.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500022687.rn.1 TC0500003092.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1380175_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1386811_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1386811_at - -
          Rat Expression Set 230 1380175_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877943 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21602979 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1373650 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline