Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn02115446_s1
          See other RGD1565355 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          RGD1565355
          Gene Name:
          similar to fatty acid translocase/CD36
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.4: 14071705 - 14112330 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn02115446_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: RGD1565355
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001109218.1 NP_001102688.1 1328 112
          GenBank mRNA BC091104.1 - 1526 7383442 112

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400000195.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 Apoptosis 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus Both primers and probe map within a single exon

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          membrane trafficking regulatory protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          cell adhesion

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P128810 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 30119 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 828744 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 28145 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 185030 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 475846 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 868794 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 583357 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 81924 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 482428 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 354527 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 137997 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 444026 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 485014 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 735269 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 302706 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 122272 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 117872 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P128810 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P128810 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P128810 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 94866 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 4932 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10853247 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10853249 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10853248 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10853245 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10853250 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10853246 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10853240 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400001464.rn.1 TC0400000195.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400001486.rn.1 TC0400000195.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400001453.rn.1 TC0400000195.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400001454.rn.1 TC0400000195.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400001458.rn.1 TC0400000195.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400001444.rn.1 TC0400000195.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400001448.rn.1 TC0400000195.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400001487.rn.1 TC0400000195.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400001446.rn.1 TC0400000195.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400001447.rn.1 TC0400000195.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400001449.rn.1 TC0400000195.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400001457.rn.1 TC0400000195.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400001465.rn.1 TC0400000195.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400001452.rn.1 TC0400000195.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400001445.rn.1 TC0400000195.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400001450.rn.1 TC0400000195.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400001456.rn.1 TC0400000195.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10853240 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA946368_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI060301_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1366820 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline