Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn02132799_s1
          See other AGTR1B GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Agtr1b
          Gene Name:
          angiotensin II receptor, type 1b
          Gene Aliases:
          AT1, AT1B, AT3, AT<sub>1</sub>R, Agtr1
          Chromosome Location:
          Chr.2: 105149020 - 105224342 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn02132799_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Agtr1b
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031009.2 NP_112271.2 2 1792 150
          XM_006232186.2 XP_006232248.1 2 2962 150
          XM_006232187.2 XP_006232249.1 2 2876 150
          XM_008760878.1 XP_008759100.1 2 3536 150
          XM_008760879.1 XP_008759101.1 3 1974 150
          GenBank mRNA M87003.1 - 2 1765 150
          M90065.1 - 2 1823 150

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Agtr1b

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          blood vessel development
          response to hypoxia
          kidney development
          regulation of systemic arterial blood pressure by circulatory renin-angiotensin
          renal response to blood flow involved in circulatory renin-angiotensin regulation of systemic arterial blood pressure
          regulation of renal output by angiotensin
          brain renin-angiotensin system
          inflammatory response
          signal transduction
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          positive regulation of cytosolic calcium ion concentration
          response to nutrient
          regulation of vasoconstriction
          response to immobilization stress
          response to drug
          drinking behavior
          negative regulation of neuron apoptotic process
          response to estrogen
          cellular response to dexamethasone stimulus
          phospholipase C-activating angiotensin-activated signaling pathway
          positive regulation of branching involved in ureteric bud morphogenesis
          angiotensin type I receptor activity
          signal transducer activity
          G-protein coupled receptor activity
          angiotensin type II receptor activity
          peptide hormone binding
          protein self-association

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P109894 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 610738 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 160788 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 107570 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 5354 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 846694 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 598467 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 299024 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 380325 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 888024 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 503165 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 481444 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 224342 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 574408 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 675974 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 679512 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 166657 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 149727 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 329417 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 564052 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 946007 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 721144 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 123431 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 459114 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 635374 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 525587 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 605427 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 729677 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 751216 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 631704 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 503333 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 374928 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 305331 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 296318 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 19994 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 66142 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 125711 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 158300 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 43993 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 159888 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 2946 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 155159 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P109894 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P109894 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P109894 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P454413 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 65389 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 72542 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 97531 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 43545 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 20157 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10822517 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10822519 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10822518 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10822516 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369439_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369439_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369439_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369439_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200022932.rn.1 TC0200003354.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200022936.rn.1 TC0200003354.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200022933.rn.1 TC0200003354.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369439_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1369439_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10822516 - -
          Rat Genome U34 Set S37461_f_at - -
          Rat Genome U34 Set S61896_f_at - -
          Rat Genome U34 Set M90065UTR#1_s_at - -
          Rat Genome U34 Set X64052cds_f_at - -
          Rat Genome U34 Set M90065cds_f_at - -
          Rat Genome U34 Set M90065UTR#1_s_at - -
          Rat Genome U34 Set S37461_f_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21143277 - -
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21364852 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1371359 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_47897 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-hznln:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline