Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn02350136_g1
          See other RT1-CE4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          RT1-CE4
          Gene Name:
          RT1 class I, locus CE4
          Gene Aliases:
          RT1-C/E4
          Chromosome Location:
          Chr.20: 4918523 - 4921339 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn02350136_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: RT1-CE4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001008842.1 NP_001008842.1 2 - 3 348 132

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC2000001821.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene RT1-CE4

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          major histocompatibility complex protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          positive regulation of T cell mediated cytotoxicity
          antigen processing and presentation of peptide antigen via MHC class I
          immune response
          receptor binding
          peptide antigen binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P440514 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P440514 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P440514 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P440514 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P440514 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P440517 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831121 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831117 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831119 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831120 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831118 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831116 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831115 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10831114 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371267_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371267_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000015000.rn.1 TC2000001821.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000015007.rn.1 TC2000001821.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000014999.rn.1 TC2000001821.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000015003.rn.1 TC2000001821.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000015001.rn.1 TC2000001821.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000015004.rn.1 TC2000001821.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000015002.rn.1 TC2000001821.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1371267_at - -
          Rat Expression Set 230 1371267_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831114 - -
          Rat Genome U34 Set M64795_i_at - -
          Rat Genome U34 Set M64795_f_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI103500_i_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1370764 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline