Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn02396193_m1
          See other LOC499643 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          LOC499643
          Gene Name:
          similar to hypothetical protein FLJ25371
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 178117376 - 178231388 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn02396193_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: LOC499643
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001024301.2 NP_001019472.2 2 - 3 401 90
          XM_006232520.2 XP_006232582.1 2 - 3 508 90
          GenBank mRNA BC085354.1 - 2 - 3 398 7132360 90

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200001426.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene LOC499643

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P021855 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P021850 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 157512 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 187870 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 825146 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 158661 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 354912 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 18811 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 812473 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 281967 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 662158 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 295567 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 339119 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 862510 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 59639 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 572531 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 604563 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 409727 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 38497 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 692131 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 384947 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 129280 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 661443 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 85503 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 419483 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 777664 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 504681 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 344563 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 778079 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 596037 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 859838 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 531579 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 529729 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 157737 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 111031 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 863366 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 81897 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 373051 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 657090 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 714983 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 64179 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 428863 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 384473 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 931644 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 19340 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 639758 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 52265 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 622515 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 768268 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 396322 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 715819 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 450204 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 817652 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 152694 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 766678 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 620475 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 6001 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 864208 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 199969 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 938604 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 886577 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 962201 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 727153 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 379453 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 921015 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 22910 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 702493 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 746049 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 229964 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 203964 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 6922 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 918887 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 706968 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 455870 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 899165 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 442063 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 632377 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 762747 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 28821 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 382382 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 711432 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 424589 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 204120 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 369705 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 745771 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 744168 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 124078 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 97134 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 68578 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 33898 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 24919 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 118542 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 160913 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 7692 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 23924 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 65949 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 73600 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 68022 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 119628 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P021850 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P021855 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P021850 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P021855 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P021855 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P021850 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 74529 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 19520 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 20622 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 3034 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 89310 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 97962 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 9088 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816003 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816004 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816005 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816007 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10816002 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200008707.rn.1 TC0200001426.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200008710.rn.1 TC0200001426.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200008711.rn.1 TC0200001426.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816002 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1359621 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline