Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn04225116_g1
          See other RGD1563667 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          RGD1563667
          Gene Name:
          similar to TDPOZ3
          Gene Aliases:
          Tdpoz-T2
          Chromosome Location:
          Chr.9: 117465641 - 117467824 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn04225116_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: RGD1563667
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001100985.1 NP_001094455.1 2 1648 103
          GenBank mRNA AY902367.1 - 2 1648 103
          FJ004894.1 - 1523 103

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus Both primers and probe map within a single exon

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ubiquitin-protein ligase protein modifying enzyme

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P052394 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P002238 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P036576 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P106794 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 423262 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 186264 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 882260 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 649465 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 684160 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 192058 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 789685 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 484477 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 971551 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 346807 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 355557 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 84016 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 512744 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 76995 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 594251 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 33364 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 448720 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 136772 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 181985 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 110005 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 163004 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 72555 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 77165 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 95349 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 166163 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 6692 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P036576 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P106794 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P052394 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P002238 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P106794 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P036576 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P002238 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P052394 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P052394 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P106794 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P036576 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P002238 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817201 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10824802 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10824800 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817200 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10824795 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817198 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817197 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10824805 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817196 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10817199 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10824794 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10817195 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10824798 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200028395.rn.1 TC0200004176.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200028412.rn.1 TC0200004176.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200028411.rn.1 TC0200004176.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200028387.rn.1 TC0200004176.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200028388.rn.1 TC0200004176.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200028386.rn.1 TC0200004176.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200028405.rn.1 TC0200004176.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10824798 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817195 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10824794 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1367989 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1361233 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline