Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn04418574_m1
          See other TPM1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tpm1
          Gene Name:
          tropomyosin 1, alpha
          Gene Aliases:
          Alpha-tm, Tma2, Tmsa
          Chromosome Location:
          Chr.8: 72814737 - 72841496 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn04418574_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tpm1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001034068.1 NP_001029240.1 4 - 5 599 60
          NM_001034069.1 NP_001029241.1 4 - 5 599 60
          NM_001034070.1 NP_001029242.1 4 - 5 599 60
          NM_001034071.1 NP_001029243.1 4 - 5 599 60
          NM_001034072.1 NP_001029244.1 4 - 5 599 60
          NM_001034073.1 NP_001029245.1 3 - 4 536 60
          NM_001034074.1 NP_001029246.1 3 - 4 536 60
          NM_001034075.1 NP_001029247.1 3 - 4 536 60
          NM_001301336.1 NP_001288265.1 4 - 5 599 60
          NM_001301342.1 NP_001288271.1 4 - 5 599 60
          NM_001301736.1 NP_001288665.1 3 - 4 536 60
          NM_019131.2 NP_062004.1 3 - 4 536 60
          XM_006243386.2 XP_006243448.1 4 - 5 591 60
          XM_006243388.2 XP_006243450.1 4 - 5 591 60
          XM_006243389.2 XP_006243451.1 4 - 5 591 60
          XM_006243390.2 XP_006243452.1 4 - 5 591 60
          XM_006243393.1 XP_006243455.1 3 - 4 534 60
          XM_006243394.1 3 - 4 552 60
          XM_006243395.2 XP_006243457.1 3 - 4 543 60
          XM_008766207.1 XP_008764429.1 4 - 5 591 60
          XM_008766208.1 XP_008764430.1 3 - 4 534 60
          GenBank mRNA AF372215.1 - 3 - 4 385 60
          AF372216.1 - 4 - 5 498 60
          AF372217.1 - 4 - 5 504 60
          BC078780.1 - 3 - 4 503 7106337 60
          CB585296.1 - 3 - 4 539 60
          CF108680.1 - 4 - 5 547 60
          CK483405.1 - 4 - 5 553 60
          FQ074026.1 - 4 - 5 657 60
          FQ214619.1 - 4 - 5 574 60
          FQ214835.1 - 4 - 5 568 60
          FQ214864.1 - 4 - 5 572 60
          FQ214868.1 - 4 - 5 568 60
          FQ214869.1 - 4 - 5 574 60
          FQ214877.1 - 4 - 5 568 60
          FQ214894.1 - 4 - 5 574 60
          FQ214902.1 - 4 - 5 568 60
          FQ214911.1 - 4 - 5 570 60
          FQ214944.1 - 4 - 5 574 60
          FQ214946.1 - 4 - 5 574 60
          FQ215107.1 - 4 - 5 568 60
          FQ215186.1 - 4 - 5 574 60
          FQ215188.1 - 4 - 5 568 60
          FQ215206.1 - 4 - 5 603 60
          FQ215226.1 - 4 - 5 574 60
          FQ215459.1 - 4 - 5 570 60
          FQ215512.1 - 4 - 5 574 60
          FQ215522.1 - 4 - 5 645 60
          FQ215524.1 - 4 - 5 570 60
          FQ215538.1 - 4 - 5 574 60
          FQ215551.1 - 4 - 5 569 60
          FQ215698.1 - 4 - 5 568 60
          FQ215703.1 - 4 - 5 568 60
          FQ215724.1 - 4 - 5 655 60
          FQ215746.1 - 4 - 5 570 60
          FQ215761.1 - 4 - 5 568 60
          FQ215768.1 - 4 - 5 568 60
          FQ215803.1 - 4 - 5 574 60
          FQ215808.1 - 4 - 5 570 60
          FQ215815.1 - 4 - 5 568 60
          FQ215919.1 - 4 - 5 576 60
          FQ215944.1 - 4 - 5 575 60
          FQ215969.1 - 4 - 5 568 60
          FQ215995.1 - 4 - 5 570 60
          FQ216014.1 - 4 - 5 652 60
          FQ216018.1 - 4 - 5 574 60
          FQ216052.1 - 4 - 5 568 60
          FQ216118.1 - 4 - 5 652 60
          FQ216145.1 - 4 - 5 574 60
          FQ216160.1 - 4 - 5 567 60
          FQ216319.1 - 4 - 5 570 60
          FQ216340.1 - 4 - 5 574 60
          FQ216368.1 - 4 - 5 570 60
          FQ216494.1 - 4 - 5 568 60
          FQ216552.1 - 4 - 5 574 60
          FQ216557.1 - 4 - 5 574 60
          FQ216569.1 - 663 60
          FQ216615.1 - 4 - 5 483 60
          FQ216637.1 - 4 - 5 570 60
          FQ216683.1 - 4 - 5 570 60
          FQ216697.1 - 4 - 5 570 60
          FQ217468.1 - 3 - 4 319 60
          FQ217503.1 - 4 - 5 574 60
          FQ217616.1 - 2 - 3 136 60
          FQ217637.1 - 4 - 5 574 60
          FQ217808.1 - 4 - 5 570 60
          FQ223706.1 - 4 - 5 570 60
          FQ223993.1 - 4 - 5 572 60
          FQ224036.1 - 4 - 5 485 60
          FQ224207.1 - 4 - 5 568 60
          FQ224838.1 - 4 - 5 574 60
          FQ224943.1 - 4 - 5 572 60
          FQ224961.1 - 4 - 5 570 60
          M34134.1 - 3 - 4 521 60
          M34135.1 - 4 - 5 533 60
          M34136.1 - 2 - 3 251 60
          M60666.1 - 4 - 5 546 60
          M60667.1 - 4 - 5 546 60
          M60668.1 - 3 - 4 483 60
          M60669.1 - 3 - 4 483 60

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0800002814.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Tpm1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          actin binding motor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          in utero embryonic development
          positive regulation of heart rate by epinephrine
          muscle contraction
          muscle filament sliding
          negative regulation of cell migration
          ruffle organization
          positive regulation of ATPase activity
          cellular response to reactive oxygen species
          wound healing
          regulation of ATPase activity
          sarcomere organization
          positive regulation of cell adhesion
          positive regulation of stress fiber assembly
          actin filament capping
          ventricular cardiac muscle tissue morphogenesis
          cardiac muscle contraction
          actin binding
          cytoskeletal protein binding
          protein homodimerization activity
          protein N-terminus binding
          actin filament binding

          MicroArray Probes:

          Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800022870.rn.1 TC0800002814.rn.1 RTA TC

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline