Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn04419339_s1
          See other VCSA1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Vcsa1
          Gene Name:
          variable coding sequence A1
          Gene Aliases:
          Arp, P2-VA1, RATSMR1A, Smr1, Smr1g
          Chromosome Location:
          Chr.14: 21490217 - 21709084 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn04419339_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Vcsa1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012684.4 NP_036816.4 3 221 98
          GenBank mRNA A07543.1 - 3 228 98
          CB769246.1 - 3 233 98
          M63112.1 - 3 228 98

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Vcsa1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protease inhibitor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of peptidase activity
          negative regulation of endopeptidase activity
          regulation of sensory perception of pain
          endopeptidase inhibitor activity
          hormone activity
          peptidase inhibitor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P001104 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P468348 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 673250 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 199788 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 179494 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 561227 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 115653 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 712325 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 323693 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 191732 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 460677 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 398415 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 745991 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 769725 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 368250 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 325411 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 903763 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 239123 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 699023 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 839974 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 745296 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 657115 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 828799 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 816495 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 767321 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 64058 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 560932 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 681359 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 200043 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 782884 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 766601 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 759904 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 381201 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 363956 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 922889 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 414863 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 816522 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 875609 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 604455 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 758600 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 829116 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 459079 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 157461 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 673308 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 857071 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 887982 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 291002 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 154077 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 56230 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 112264 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 101540 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 12226 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 11300 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 124420 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 175164 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 147921 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 150581 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P468348 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P001104 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P468348 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P001104 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P001104 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P468348 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P15401 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P468348 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 17145 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 58928 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 95225 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 18529 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 25482 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 28936 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776108 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776115 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776118 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10776114 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10776116 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10776104 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387463_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387463_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369114_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369114_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369114_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387463_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369114_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387463_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400011403.rn.1 TC1400001543.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387463_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1369114_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1369114_at - -
          Rat Expression Set 230 1387463_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776104 - -
          Rat Genome U34 Set A07543cds_s_at - -
          Rat Genome U34 Set X84997mRNA#5_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1349405 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_60485 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline