専用機能によりAvizoソフトウエアの使用体験を最大限に活用
Thermo Scientific Avizoソフトウエアは、顕微鏡、コンピュータ断層撮影、分光法などの複数のモダリティにわたるイメージングデータを可視化および理解するための包括的なデジタル分析ラボとして機能します。このプラットフォームは、特定の用途や研究要件に合わせた高度な機能を提供する専用エディションと拡張機能を提供しています。この汎用性の高いソフトウエアは、材料科学、工業検査、科学研究における多様な用途をサポートしており、研究者やエンジニアは複雑なイメージングデータから有意義な知見を抽出できます。
Avizoソフトウエアのエディション
Avizo 3D Proソフトウエア
Thermo Scientific Avizo 3D Proソフトウエアは、イメージングデータから材料パラメーターの包括的な数値特性評価を提供します。プラットフォームは、高度なAI画像強調およびセグメンテーション機能と従来的な分析アプローチを組み合わせて、複雑なデータセットから情報を最大限に抽出します。この堅牢なソフトウエアパッケージは、研究者やエンジニアに詳細な材料分析のための広範なツールセットを提供し、さまざまな科学および産業用途において構造および組成特性の正確な定量を可能にします。
電子顕微鏡システム用Avizo 3Dソフトウエア
電子顕微鏡システム用Thermo Scientific Avizo 3Dソフトウエアは、電子顕微鏡を使用するラボ用に特別に設計されており、電子顕微鏡イメージングおよび分光データの可視化と処理に特化した機能を提供します。このソフトウエアは、EMデータ分析特有の課題に対処するようカスタマイズされたツールを提供するため、研究者が顕微鏡への投資から最大限の価値を引き出すことができます。このAvizoソフトウエアの特別なバージョンは、高分解能EMデータセット処理専用の機能を備えており、材料科学、ライフサイエンス、および産業用途における複雑な微細構造および組成情報の高度な可視化、処理、定量解析をサポートします。
工業検査用Avizo 3Dソフトウエア
工業検査用Thermo Scientific Avizo 3Dソフトウエアは、産業現場における日常的な計測作業や困難な測定用途に対応するカスタマイズ可能なソリューションを提供します。主要な産業パートナーとのコラボレーションにより開発されたこの特別なソフトウエアは、さまざまな製造環境における特定の操作要件に合わせてカスタマイズすることができます。このプラットフォームは、基本的な品質管理手順から複雑な寸法分析まで、あらゆるオペレーターのニーズに対応する適応性の高いワークフローを提供します。製造業向けに特化したこのAvizoソフトウエアのバージョンは、品質保証プロセスを強化する強力な検査機能を製造施設に提供すると同時に、技術レベルの如何を問わず、あらゆるユーザーが利用しやすいよう設計されています。
Avizo Trueputソフトウエア
Thermo Scientific Avizo Trueputソフトウエアは、顕微鏡画像における重要な特徴の測定を自動化することで、走査電子顕微鏡(SEM)を特殊な品質分析ソリューションに変革します。このプラットフォームは、産業および研究環境におけるルーチンQA/QC業務用に設計された、合理化されたユーザーインターフェースとカスタマイズ可能なレポート機能を備えています。この自動化により、オペレーターに依存することなく微細構造特徴の一貫した分析が可能になり、測定の信頼性が向上すると同時に、分析時間が短縮されます。本ソフトウエアとSEMとの専門的な連携機能により、製造や材料科学の専門家は高解像度イメージングと正確な寸法測定を必要とする品質管理プロセスにおいて、効率的なツールを活用できます。
無料ダウンロード:Avizoソフトウエア用ToGo Viewer
Avizoソフトウエア用ToGo Viewerを使用すると、3D可視化およびセグメンテーションの結果を同僚や顧客と共有できます。
Avizoソフトウエア用ToGo Viewerのインストールを同僚に依頼すると、同僚もその3Dデータを探索できるようになります。
Avizoソフトウエアの拡張機能
XFiber
繊維のトラッキングと編集
繊維、フィラメント、トンネル、その他のネットワークやツリー状構造を解析するための自動、半自動、およびインタラクティブツール。
XDVC
材料変形解析
変形プロセス中に取得した物体の3D画像から、正確な内部変位およびひずみマップを計算できます。
XWind
メッシュ作成および後処理
FEA/CFDシミュレーション用の高品質3D四面体メッシュの生成およびシミュレーションデータの高度な後処理。
XLab
物理的特性のシミュレーション
絶対浸透率、熱伝導率、電気抵抗率、分子拡散率を計算するための数値シミュレーション機能。
XPNM
細孔ネットワークモデリング
接続した一連の領域の特性評価とモデリング。これらの領域と接続を球と線で表現。
XModelling & Simulation
デジタル岩石シミュレーション
PNM生成、特性シミュレーション、堅牢なメッシュ作成のための包括的なデジタル岩石分析。
X3D自動再構成
半導体3D NAND解析
FIB-SEMデータから複雑な電子部品の計測評価を行います。
XCoreプロファイル
岩相岩石コア分析
CT、写真、ログ、その他のタイプのデータを同時に可視化できます。 デジタル岩石分析でバーチャルログおよびレポートを作成できます。
Xplore5D
大規模なマルチチャネル時系列処理
動的イメージング実験に最適です。複数のチャネルまたは時系列を持つ非常に大規模なデータセットを効率的に表示できます。
Avizoソフトウエアのエディションと拡張機能の比較
  Avizo 3D Avizo 3D Pro 工業検査用Avizo 3D EMシステム用Avizo 3D サブスクリプションプログラム*
データのインポート、可視化、セグメンテーション、分析、アニメーション(基本機能セット)
高度なセグメンテーション、定量化、EM Toolbox、ToGo Publisher(拡張機能セット) オプション
AIアシスト2D・3Dセグメンテーション
高度なAI機能(学習済みモデル、3Dでのトレーニング、セグメンテーション+へのAI実装) -
計測、レポート作成、CADリーダー
(検査機能セット)
- - - -
FIBStackウィザード、EMワークフロー、Thermo EM Readers、EM Toolbox、シリンダーとトレースの相関線(EM専用機能セット) - - - -
繊維セグメンテーションと解析
(XFiber拡張)
オプション オプション オプション オプション
細孔ネットワーク特性評価とモデリング
(XPNM拡張機能)
- オプション オプション オプション
高度なメッシュ作成とソルバーへのエクスポート
(XWind拡張)
オプション オプション オプション オプション
材料特性シミュレーション
(XLab Suite拡張)
- オプション オプション オプション
材料変形測定のためのデジタルボリューム相関
(XDVC拡張)
オプション オプション オプション オプション
大規模マルチチャネルおよび時系列データのローカリゼーションと可視化(Xplore5D拡張機能) オプション オプション オプション オプション
コアイメージングファシリティ向け先端材料研究
(XFiber、XWind、XLab、XDVC、XPNM拡張機能)
- オプション オプション オプション -
製造におけるPXL FIB-SEM取得用のプロセス制御環境
(X3D自動再構成拡張)
- オプション オプション オプション .
CT、写真、ログの共可視化、バーチャルログの作成、デジタル岩石でのレポート作成
(XCoreプロファイル拡張)
- オプション - オプション -
PNM生成、特性シミュレーション、堅牢なメッシュ作成のための包括的なデジタル岩石分析(XModelling & Simulation extension) - オプション - オプション -
※学術機関および政府機関でのみご利用になれます
お客様のニーズに最適な製品の選択について、当社にお問い合わせください
当社の提供サービスに関する詳細、使用事例についての相談や価格情報の入手をご希望ですか。
お気軽にお問い合わせいただき、製品スペシャリストとお客様のニーズについてご相談ください。
Avizoソフトウエアのリソースと学習
厳選されたeBook、パンフレット、ケーススタディ、動画、Webセミナーをご覧いただき、ラーニングアカデミーをご利用ください。
Avizoソフトウエアのサービスとサポート
Avizoソフトウエアの可能性を最大限に引き出すための
サポート、アップデート、カスタム開発、コンサルティングをご利用いただけます。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.