Recent searches Clear History
Fale conosco
Escolha dos alérgenos certos: apoio a testes ImmunoCAP IgE específica de primeira linha com confiança na atenção primária
Article
ImmunoCAP allergy solutions
Publicado: agosto de 2026
Revisado clinicamente por: 
Gary Falcetano, PA-C, AE-C
O maior desafio nos testes de primeira linha não é decidir se deve testar. É saber o que testar.
Para muitos médicos da atenção primária, os pacientes apresentam sintomas semelhantes, mas os alérgenos desencadeantes subjacentes podem ser muito diferentes. O histórico clínico continua sendo a base da avaliação da alergia, mas nem sempre identifica quais alérgenos devem ser priorizados nos testes de primeira linha. A seleção precoce de alérgenos clinicamente relevantes pode ajudar a apoiar o diagnóstico e o manejo do paciente com maior confiança.1-3
Os perfis de alérgenos ImmunoCAP™ IgE específica selecionados e clinicamente relevantes apoiam uma abordagem clinicamente orientada aos testes de primeira linha, ajudando os médicos da atenção primária a priorizar alérgenos relevantes, simplificar a solicitação de testes e fornecer resultados quantitativos de IgE específica que podem ajudar os médicos a interpretar os resultados de sensibilização com maior confiança e apoiar a tomada de decisões clínicas informadas.
Por que a escolha dos alérgenos certos é importante
Muitos pacientes são sensibilizados a mais de um alérgeno (polissensibilização), o que significa que os médicos frequentemente precisam considerar vários possíveis alérgenos desencadeantes, em vez de um único alérgeno, ao planejar a avaliação de alergia de primeira linha.1,4,5 Isso destaca a importância de selecionar alérgenos clinicamente relevantes para apoiar um diagnóstico com maior confiança.
A seleção de poucos alérgenos pode deixar de identificar sensibilizações clinicamente relevantes, enquanto testes amplos e indiscriminados podem identificar sensibilizações que dificultam a interpretação sem melhorar a tomada de decisões clínicas.6,7
As diretrizes internacionais recomendam uma abordagem clinicamente orientada com base no histórico clínico, nos sintomas e nas prováveis exposições ambientais do paciente.1,7,8 Essa  abordagem concentra-se na seleção de alérgenos clinicamente relevantes com base no histórico do paciente, em vez de testes amplos e indiscriminados. Os resultados quantitativos ImmunoCAP™ IgE específica ajudam os médicos a identificar sensibilizações clinicamente relevantes com maior confiança e apoiam a tomada de decisões clínicas de primeira linha.1,8 
Os perfis de alérgenos selecionados e clinicamente relevantes oferecem uma maneira prática de responder a essa questão, apoiando uma abordagem mais sistemática para a seleção de alérgenos de primeira linha.1,7,9
A pergunta já não é: "Quantos alérgenos devo testar?". Em vez disso, passa a ser: "Quais alérgenos selecionados e clinicamente relevantes devo priorizar primeiro?".
Como os perfis de alérgenos ImmunoCAP IgE específica clinicamente relevantes* apoiam os testes de primeira linha
Os perfis de alérgenos ImmunoCAP IgE específica oferecem um ponto de partida prático para os testes de primeira linha.
Eles podem ser particularmente úteis quando:1,3,4
  • O histórico clínico não permite compreender claramente os desencadeantes alérgicos.
  • Os sintomas não são claros, são persistentes ou se sobrepõem.
  • Há suspeita de múltiplos alérgenos desencadeantes.
  • O tratamento atual não proporcionou controle adequado dos sintomas.
  • Há suspeita de múltiplas sensibilizações.
Os perfis devem ser desenvolvidos localmente para refletir os alérgenos regionais, a prática clínica e o reembolso. Os médicos, em conjunto com os especialistas de laboratório, continuam decidindo quais alérgenos são mais apropriados com base no histórico do paciente, no julgamento clínico e nas diretrizes locais.
Testes de primeira linha com confiança começam pela escolha dos alérgenos certos
Escolher os alérgenos certos no início da jornada diagnóstica ajuda os médicos a identificar mais cedo as sensibilizações clinicamente relevantes, apoiar um manejo mais informado do paciente e determinar quando o encaminhamento a um especialista em alergia pode ser apropriado.
Ao simplificar a seleção de alérgenos de primeira linha, os perfis de alérgenos ImmunoCAP IgE específica clinicamente relevantes ajudam os médicos da atenção primária a passar da incerteza para uma tomada de decisão clínica informada com maior confiança. As soluções para alergia ImmunoCAP definem o padrão para o diagnóstico de alergia in vitro10, fornecendo resultados clinicamente comprovados e reprodutíveis que possibilitam o diagnóstico e o manejo da alergia com confiança, ao mesmo tempo em que apoiam a seleção de alérgenos de primeira linha orientada pela clínica.
Em última análise, o objetivo não é realizar mais testes. É realizar os testes certos. Selecionar alérgenos clinicamente relevantes desde o início — em vez de realizar testes amplos e indiscriminados — ajuda a trazer maior clareza à avaliação da alergia, apoia a tomada de decisões clínicas com maior confiança e possibilita um manejo mais informado do paciente.1,6,7,9
Perguntas frequentes
Os perfis de alérgenos ImmunoCAP ImmunoCAP IgE específica clinicamente relevantes combinam testes de alérgenos ImmunoCAP disponíveis individualmente em perfis clinicamente relevantes desenvolvidos localmente, que apoiam uma abordagem clinicamente orientada aos testes de IgE específica de primeira linha.
Eles podem ser particularmente úteis quando a história clínica não identifica claramente quais alérgenos testar, quando os sintomas são persistentes ou se sobrepõem ou quando há suspeita de múltiplos alérgenos desencadeantes.
Não. Esses perfis foram desenvolvidos para apoiar, e não substituir, a tomada de decisões clínicas. O histórico do paciente, o julgamento do médico e as diretrizes locais devem sempre determinar a seleção final dos alérgenos.
Entre em contato com um laboratório local para saber mais sobre os perfis de alérgenos clinicamente relevantes disponíveis.
O perfil ImmunoCAP não é um produto e não é comercializado pela Thermo Fisher Scientific. Trata-se de um painel de testes definido pelo laboratório, composto por produtos de alérgenos ImmunoCAP™ individuais, solicitados separadamente por seus nomes oficiais de produto e números de artigo.
* Os perfis de alérgenos ImmunoCAP IgE específica são perfis de testes definidos pelo laboratório, compostos por testes de alérgenos ImmunoCAP disponíveis individualmente e selecionados para refletir as necessidades clínicas locais.
Referências
  1. Demoly P, et al. A pragmatic primary practice approach to using specific IgE in allergy testing in asthma diagnosis, management, and referral. J Asthma Allergy. 2022;15:1069-1080.
  2. Ryan D, et al. Allergic and hypersensitivity conditions in non-specialist care: Flow diagrams to support clinical practice. Allergy. 2022;77:2618-2633.
  3. Fiocchi A, et al. Sensitization pattern to inhalant and food allergens in symptomatic children at first evaluation. Ital J Pediatr. 2015;41:96.
  4. Ciprandi G, et al. Characteristics of patients with allergic polysensitization: The POLISMAIL study. Eur Ann Allergy Clin Immunol. 2008;40:77-83.
  5. Migueres M, et al. Types of sensitization to aeroallergens: Definitions, prevalences and impact on the diagnosis and treatment of allergic respiratory disease. Clin Transl Allergy. 2014;4:16.
  6. Bernardini R, et al. Multiparametric or multiplex systems in allergy diagnostics. Ital J Pediatr Allergy Immunol. 2024;38:17-21.
  7. Dramburg S, et al. EAACI Molecular Allergology User’s Guide 2.0. Pediatr Allergy Immunol. 2023;34(Suppl 28):e13854.
  8. Bernstein DI, et al. The diagnosis and management of rhinitis: An updated practice parameter. J Allergy Clin Immunol. 2008;122(2 Suppl):S1-S84.
  9. Flores E, et al. Laboratory strategies to improve allergy first-line screening in primary care. Lab Med. 2023;54:473-478.
  10. Crameri R. The crux with a reliable in vitro and in vivo diagnosis of allergy. Allergy. 2013;68:693-694.