Recent searches Clear History
聯絡我們
選擇適當的過敏原:支援基層醫療有信心地進行第一線 ImmunoCAP Specific IgE 檢測
Article
ImmunoCAP allergy solutions
發布日期: 2026 年 8 月
醫學審閱 者: 
Gary Falcetano, PA-C, AE-C
第一線檢測最大的挑戰,不在於是否要檢測,而在於知道要檢測什麼。
對許多基層醫療醫師而言,病人可能呈現相似症狀,但背後的過敏原誘因可能截然不同。臨床病史仍是過敏評估的基礎,但不一定能辨識第一線檢測應優先考量哪些過敏原。及早選擇具臨床相關性的過敏原,有助於支援更有信心的診斷與病人管理。1-3
經選擇且具臨床相關性的 ImmunoCAP™ Specific IgE 過敏原組合 可支援以臨床為導向的第一線檢測方法,協助基層醫療醫師優先考量 相關過敏原、簡化檢測開立流程,並提供定量特異性 IgE 結果,協助醫師更有信心地解讀致敏結果,並支援充分知情的臨床決策。
為什麼選擇適當的過敏原很重要
許多病人對不只一種過敏原產生致敏反應(多重致敏),因此在規劃第一線過敏評估時,臨床醫師通常需要考量多種可能的過敏原誘因,而非單一過敏原。1,4,5 這突顯了選擇具臨床相關性之過敏原的重要性,以支援更有信心的診斷。
選擇的過敏原過少,可能遺漏具臨床相關性的致敏反應;而廣泛、無差別的檢測則可能發現使判讀更加複雜、卻無助於改善臨床決策的致敏反應。6,7
國際指引建議採用以臨床為導向的方法,依據病人的臨床病史、症狀及可能的環境暴露進行評估。1,7,8 此  方法著重依據病人病史選擇具臨床相關性的過敏原,而非進行廣泛、無差別的檢測。定量 ImmunoCAP™ Specific IgE 結果可協助醫師更有信心地辨識具臨床相關性的致敏反應,並支援第一線臨床決策。1,8 
經選擇且具臨床相關性的過敏原組合,可透過支援更系統化的第一線過敏原選擇方式,提供回答此問題的實用方法。1,7,9
問題不再是:「我應該檢測多少種過敏原?」而是:「我應該優先檢測哪些經選擇且具臨床相關性的過敏原?」
具臨床相關性的 ImmunoCAP Specific IgE 過敏原組合*如何支援第一線檢測
經選擇且具臨床相關性的 ImmunoCAP Specific IgE 過敏原組合 為第一線檢測提供實用的起點。
在以下情況下尤其具有價值:1,3,4
  • 臨床病史無法清楚指出過敏誘因。
  • 症狀不明確、持續存在或彼此重疊。
  • 懷疑有多種過敏原誘因。
  • 目前治療未能充分控制症狀。
  • 懷疑有多重致敏。
過敏原組合應在當地制定,以反映區域性過敏原、臨床實務及給付情況。醫師應與實驗室專業人員共同依據病人病史、臨床判斷及當地指引,持續決定最適合的過敏原。
有信心的第一線檢測,從選擇適當的過敏原開始
在診斷流程一開始選擇適當的過敏原,可協助醫師更早辨識具臨床相關性的致敏反應、支援更充分知情的病人管理,並判斷何時適合轉介至過敏專科醫師。
透過簡化第一線過敏原選擇,具臨床相關性的 ImmunoCAP Specific IgE 過敏原組合可協助基層醫療醫師從不確定性走向更有信心且充分知情的臨床決策。ImmunoCAP 過敏解決方案樹立體外過敏診斷的標準10,提供經臨床證實且具再現性的結果,使過敏診斷與管理更具信心,同時支援以臨床為導向的第一線過敏原選擇。
最終目標並不是進行更多檢測,而是進行適當的檢測。從一開始就選擇具臨床相關性的過敏原,而非進行廣泛、無差別的檢測,有助於使過敏評估更加明確、支援更有信心的臨床決策,並實現更充分知情的病人管理。1,6,7,9
常見問題
具臨床相關性的 ImmunoCAP Specific IgE 過敏原組合,將可單獨使用的 ImmunoCAP 過敏原檢測整合為在當地制定且具臨床相關性的組合,以支援以臨床為導向的第一線特異性 IgE 檢測方法。
當臨床病史無法清楚指出應檢測哪些過敏原、症狀持續或彼此重疊,或懷疑有多種過敏原誘因時,這些組合尤其有幫助。
不可以。這些組合旨在支援而非取代臨床決策。最終的過敏原選擇應始終依據病人病史、醫師判斷及當地指引決定。
請聯絡您當地的實驗室,以進一步瞭解可用的具臨床相關性過敏原組合。
ImmunoCAP 組合並非產品,亦非由 Thermo Fisher Scientific 上市銷售。這是由實驗室定義的檢測組合,由個別 ImmunoCAP™ 過敏原產品構成,各產品均依其正式產品名稱及品號分別訂購。
* ImmunoCAP Specific IgE 過敏原組合是由實驗室定義的檢測組合,由可單獨使用的 ImmunoCAP 過敏原檢測組成,並依當地臨床需求進行選擇。
參考文獻
  1. Demoly P, et al. A pragmatic primary practice approach to using specific IgE in allergy testing in asthma diagnosis, management, and referral. J Asthma Allergy. 2022;15:1069-1080.
  2. Ryan D, et al. Allergic and hypersensitivity conditions in non-specialist care: Flow diagrams to support clinical practice. Allergy. 2022;77:2618-2633.
  3. Fiocchi A, et al. Sensitization pattern to inhalant and food allergens in symptomatic children at first evaluation. Ital J Pediatr. 2015;41:96.
  4. Ciprandi G, et al. Characteristics of patients with allergic polysensitization: The POLISMAIL study. Eur Ann Allergy Clin Immunol. 2008;40:77-83.
  5. Migueres M, et al. Types of sensitization to aeroallergens: Definitions, prevalences and impact on the diagnosis and treatment of allergic respiratory disease. Clin Transl Allergy. 2014;4:16.
  6. Bernardini R, et al. Multiparametric or multiplex systems in allergy diagnostics. Ital J Pediatr Allergy Immunol. 2024;38:17-21.
  7. Dramburg S, et al. EAACI Molecular Allergology User’s Guide 2.0. Pediatr Allergy Immunol. 2023;34(Suppl 28):e13854.
  8. Bernstein DI, et al. The diagnosis and management of rhinitis: An updated practice parameter. J Allergy Clin Immunol. 2008;122(2 Suppl):S1-S84.
  9. Flores E, et al. Laboratory strategies to improve allergy first-line screening in primary care. Lab Med. 2023;54:473-478.
  10. Crameri R. The crux with a reliable in vitro and in vivo diagnosis of allergy. Allergy. 2013;68:693-694.