Choisir les bons allergènes en toute confiance : favoriser des tests d'IgE spécifiques ImmunoCAP en médecine générale
Article
ImmunoCAP allergy solutions
Publié : août 2026
Révision médicale par : 
Gary Falcetano, PA-C, AE-C
Le principal défi des tests de première intention n’est pas de savoir s’il faut tester. C’est de savoir quoi tester.
Pour de nombreux médecins généralistes, les patients présentent des symptômes similaires, alors que les allergènes déclencheurs sous-jacents peuvent être très différents. L’histoire clinique reste la base de l’évaluation de l’allergie, mais elle ne permet pas toujours d’identifier les allergènes à privilégier pour les tests de première intention. La sélection précoce d’allergènes cliniquement pertinents peut contribuer à un diagnostic et à une prise en charge des patients en toute confiance.1-3
Des profils d’allergènes d'IgE spécifiques ImmunoCAP™ sélectionnés et cliniquement pertinents favorisent une approche guidée par la clinique des tests de première intention en aidant les médecins généralistes à privilégier les allergènes pertinents, à simplifier la prescription des tests et à obtenir des résultats quantitatifs d’IgE spécifiques pouvant les aider à interpréter les résultats de sensibilisation avec davantage de confiance et à étayer une prise de décision clinique éclairée.
Pourquoi le choix des allergènes pertinents est important
De nombreux patients sont sensibilisés à plus d’un allergène (polysensibilisation), ce qui signifie que les médecins doivent souvent envisager plusieurs allergènes déclencheurs potentiels plutôt qu’un seul lors de la planification d’une évaluation de l’allergie de première intention.1,4,5 Cela souligne l’importance de sélectionner des allergènes cliniquement pertinents pour favoriser un diagnostic en toute confiance.
La sélection d’un nombre insuffisant d’allergènes peut ne pas détecter certaines sensibilisations cliniquement pertinentes, tandis que des tests larges et non ciblés peuvent identifier des sensibilisations qui compliquent l’interprétation sans améliorer la prise de décision clinique.6,7
Les recommandations internationales préconisent une approche guidée par la clinique, fondée sur l’histoire clinique du patient, ses symptômes et ses expositions environnementales probables.1,7,8 Cette  approche privilégie la sélection d’allergènes cliniquement pertinents en fonction de l’histoire du patient plutôt que des tests larges et non ciblés. Les résultats quantitatifs d'IgE spécifiques ImmunoCAP™ aident les médecins à identifier avec davantage de confiance les sensibilisations cliniquement pertinentes et étayent la prise de décision clinique de première intention.1,8 
Les profils d’allergènes sélectionnés et cliniquement pertinents offrent un moyen pratique de répondre à cette question en favorisant une approche plus systématique de la sélection des allergènes en première intention.1,7,9
La question n’est plus : "Combien d’allergènes dois-je tester ?" Elle devient : "Quels allergènes sélectionnés et cliniquement pertinents dois-je privilégier en premier ?"
Comment les profils d’allergènes d'IgE spécifiques ImmunoCAP cliniquement pertinents* soutiennent les tests de première intention
Des profils d’allergènes ImmunoCAP Specific IgE constituent un point de départ pratique pour les tests de première intention.
Ils peuvent être particulièrement utiles lorsque :1,3,4
  • L’histoire clinique ne permet pas d’identifier clairement les déclencheurs allergiques.
  • Les symptômes sont peu spécifiques, persistants ou se chevauchent.
  • Plusieurs allergènes déclencheurs sont suspectés.
  • Le traitement actuel n’a pas permis un contrôle adéquat des symptômes.
  • Plusieurs sensibilisations sont suspectées.
Les profils doivent être développés localement afin de refléter les allergènes régionaux, la pratique clinique et les modalités de remboursement. Les médecins, en collaboration avec les spécialistes de laboratoire, continuent de déterminer les allergènes les plus appropriés en fonction de l’histoire du patient, de leur jugement clinique et des recommandations locales.
Des tests de première intention en toute confiance commencent par le choix des bons allergènes
Choisir les bons allergènes dès le début du parcours diagnostique aide les médecins à identifier plus tôt les sensibilisations cliniquement pertinentes, à favoriser une prise en charge plus éclairée des patients et à déterminer quand une orientation vers un allergologue peut être appropriée.
En simplifiant la sélection des allergènes de première intention, les profils d’allergènes d'IgE spécifiques ImmunoCAP cliniquement pertinents aident les médecins généralistes à passer de l’incertitude à une prise de décision clinique éclairée avec davantage de confiance. Les solutions d’allergie ImmunoCAP définissent la référence en matière de diagnostic in vitro de l’allergie10, en fournissant des résultats reproductibles et cliniquement éprouvés qui permettent un diagnostic et une prise en charge de l’allergie en toute confiance, tout en favorisant une sélection des allergènes de première intention guidée par la clinique.
En définitive, l’objectif n’est pas d’effectuer davantage de tests, mais d’effectuer les bons tests. Sélectionner dès le départ des allergènes cliniquement pertinents — plutôt que de réaliser des tests larges et non ciblés — contribue à clarifier l’évaluation de l’allergie, favorise une prise de décision clinique avec davantage de confiance et permet une prise en charge plus éclairée des patients.1,6,7,9
Questions fréquentes
Les profils d’allergènes d'IgE spécifiques ImmunoCAP cliniquement pertinents regroupent des tests d’allergènes ImmunoCAP disponibles individuellement au sein de profils cliniquement pertinents développés localement, qui favorisent une approche guidée par la clinique des tests d’IgE spécifiques de première intention.
Ils peuvent être particulièrement utiles lorsque l’histoire clinique ne permet pas d’identifier clairement les allergènes à tester, lorsque les symptômes sont persistants ou se chevauchent, ou lorsque plusieurs allergènes déclencheurs sont suspectés.
Non. Ces profils sont conçus pour soutenir, et non remplacer, la prise de décision clinique. L’histoire du patient, le jugement du médecin et les recommandations locales doivent toujours déterminer la sélection finale des allergènes.
Contactez votre laboratoire local pour en savoir plus sur les profils d’allergènes cliniquement pertinents disponibles.
Le profil ImmunoCAP n’est pas un produit et n’est pas commercialisé par Thermo Fisher Scientific. Il s’agit d’un panel de tests défini par le laboratoire, composé de produits d'allergènes ImmunoCAP™ individuels commandés séparément sous leur nom de produit officiel et leur numéro d’article.
* Les profils d’allergènes ImmunoCAP d'IgE spécifiques sont des profils de tests définis par le laboratoire, composés de tests d’allergènes ImmunoCAP disponibles individuellement et sélectionnés pour répondre aux besoins cliniques locaux.
Références
  1. Demoly P, et al. A pragmatic primary practice approach to using specific IgE in allergy testing in asthma diagnosis, management, and referral. J Asthma Allergy. 2022;15:1069-1080.
  2. Ryan D, et al. Allergic and hypersensitivity conditions in non-specialist care: Flow diagrams to support clinical practice. Allergy. 2022;77:2618-2633.
  3. Fiocchi A, et al. Sensitization pattern to inhalant and food allergens in symptomatic children at first evaluation. Ital J Pediatr. 2015;41:96.
  4. Ciprandi G, et al. Characteristics of patients with allergic polysensitization: The POLISMAIL study. Eur Ann Allergy Clin Immunol. 2008;40:77-83.
  5. Migueres M, et al. Types of sensitization to aeroallergens: Definitions, prevalences and impact on the diagnosis and treatment of allergic respiratory disease. Clin Transl Allergy. 2014;4:16.
  6. Bernardini R, et al. Multiparametric or multiplex systems in allergy diagnostics. Ital J Pediatr Allergy Immunol. 2024;38:17-21.
  7. Dramburg S, et al. EAACI Molecular Allergology User’s Guide 2.0. Pediatr Allergy Immunol. 2023;34(Suppl 28):e13854.
  8. Bernstein DI, et al. The diagnosis and management of rhinitis: An updated practice parameter. J Allergy Clin Immunol. 2008;122(2 Suppl):S1-S84.
  9. Flores E, et al. Laboratory strategies to improve allergy first-line screening in primary care. Lab Med. 2023;54:473-478.
  10. Crameri R. The crux with a reliable in vitro and in vivo diagnosis of allergy. Allergy. 2013;68:693-694.