Recent searches Clear History
Kontaktieren Sie uns
Die richtigen Allergene auswählen: Unterstützung einer fundierten ImmunoCAP Specific IgE-Erstlinientestung in der Primärversorgung
Article
ImmunoCAP allergy solutions
Veröffentlicht: August 2026
Medizinisch geprüft von: 
Gary Falcetano, PA-C, AE-C
Die größte Herausforderung bei der Erstlinientestung ist nicht die Frage, ob getestet werden soll. Entscheidend ist, was getestet werden soll.
In vielen hausärztlichen Praxen stellen sich Patientinnen und Patienten mit ähnlichen Symptomen vor, während die zugrunde liegenden Allergenauslöser sehr unterschiedlich sein können. Die Anamnese bleibt die Grundlage der Allergiebeurteilung, zeigt jedoch nicht immer, welche Allergene bei der Erstlinientestung priorisiert werden sollten. Die frühzeitige Auswahl klinisch relevanter Allergene kann zu einer fundierteren Diagnose und Patientenbetreuung beitragen.1-3
Ausgewählte, klinisch relevante ImmunoCAP™ Specific IgE-Allergenprofile unterstützen einen klinisch geleiteten Ansatz für die Erstlinientestung. Sie helfen Hausärztinnen und Hausärzten, relevante Allergene zu priorisieren und die Testanforderung zu vereinfachen. Die quantitativen Ergebnisse für spezifisches IgE können dabei helfen, Sensibilisierungsergebnisse fundierter zu interpretieren und fundierte klinische Entscheidungen zu treffen.
Warum die Auswahl der richtigen Allergene wichtig ist
Viele Patientinnen und Patienten sind gegen mehr als ein Allergen sensibilisiert (Polysensibilisierung). Daher müssen Ärztinnen und Ärzte bei der Planung der allergologischen Erstbeurteilung häufig mehrere mögliche Allergenauslöser statt nur eines einzelnen Allergens berücksichtigen.1,4,5 Dies unterstreicht, wie wichtig die Auswahl klinisch relevanter Allergene ist, um eine fundierte Diagnose zu unterstützen.
Werden zu wenige Allergene getestet, können klinisch relevante Sensibilisierungen übersehen werden. Umfangreiche, undifferenzierte Testungen können hingegen Sensibilisierungen aufdecken, die die Interpretation erschweren, ohne die klinische Entscheidungsfindung zu verbessern.6,7
Internationale Leitlinien empfehlen einen klinisch geleiteten Ansatz auf Grundlage der Anamnese, der Symptome und der wahrscheinlichen Umweltexpositionen der Patientinnen und Patienten.1,7,8 Dieser  Ansatz konzentriert sich auf die Auswahl klinisch relevanter Allergene auf Grundlage der Patientenanamnese und nicht auf umfangreiche, undifferenzierte Testungen. Quantitative Ergebnisse für spezifisches IgE mit ImmunoCAP™ helfen Ärztinnen und Ärzten, klinisch relevante Sensibilisierungen besser einzuordnen und unterstützen die klinische Entscheidungsfindung in der Erstlinie.1,8 
Ausgewählte, klinisch relevante Allergenprofile bieten eine praktische Möglichkeit, diese Frage zu beantworten, und unterstützen einen systematischeren Ansatz bei der Auswahl der Allergene für die Erstlinientestung.1,7,9
Die Frage lautet nicht mehr: "Wie viele Allergene sollte ich testen?" Stattdessen lautet sie: "Welche ausgewählten, klinisch relevanten Allergene sollte ich priorisieren?"
Wie klinisch relevante ImmunoCAP Specific IgE-Allergenprofile* die Erstlinientestung unterstützen
Ausgewählte, klinisch relevante ImmunoCAP Specific IgE-Allergenprofile bieten einen praktischen Ausgangspunkt für die Erstlinientestung.
Sie können insbesondere dann von Nutzen sein:1,3,4
  • Die Anamnese liefert kein klares Bild der allergischen Auslöser.
  • Die Symptome sind unklar, anhaltend oder überlappen.
  • Es werden mehrere Allergenauslöser vermutet.
  • Die derzeitige Behandlung führt nicht zu einer ausreichenden Symptomkontrolle.
  • Es werden multiple Sensibilisierungen vermutet.
Profile sollten lokal entwickelt werden, um regionale Allergene, die klinische Praxis und die Erstattungsbedingungen abzubilden. Ärztinnen und Ärzte entscheiden gemeinsam mit Laborspezialistinnen und -spezialisten weiterhin, welche Allergene auf Grundlage der Anamnese, der klinischen Beurteilung und lokaler Leitlinien am besten geeignet sind.
Eine fundierte Erstlinientestung beginnt mit der Auswahl der richtigen Allergene
Die Auswahl der richtigen Allergene zu Beginn des Diagnoseprozesses hilft Ärztinnen und Ärzten, klinisch relevante Sensibilisierungen früher zu erkennen, eine fundiertere Patientenbetreuung zu unterstützen und zu beurteilen, wann eine Überweisung an eine allergologische Fachärztin oder einen allergologischen Facharzt sinnvoll sein kann.
Durch die Vereinfachung der Auswahl der Allergene für die Erstlinientestung helfen klinisch relevante ImmunoCAP Specific IgE-Allergenprofile Hausärztinnen und Hausärzten, Unsicherheiten zu reduzieren und fundierte klinische Entscheidungen zu treffen. Die ImmunoCAP-Lösungen für Allergiediagnostik setzen den Standard für die In-vitro-Allergiediagnostik10 und liefern klinisch bewährte, reproduzierbare Ergebnisse, die eine fundierte Allergiediagnose und Patientenbetreuung unterstützen und gleichzeitig eine klinisch geleitete Auswahl der Allergene in der Erstlinie unterstützen.
Letztlich geht es nicht darum, mehr zu testen. Es geht darum, die richtigen Tests durchzuführen. Die Auswahl klinisch relevanter Allergene von Beginn an – und nicht eine breite, undifferenzierte Testung – schafft mehr Klarheit bei der Allergiebeurteilung, unterstützt eine fundierte klinische Entscheidungsfindung und ermöglicht eine fundiertere Patientenbetreuung.1,6,7,9
Häufig gestellte Fragen
Klinisch relevante ImmunoCAP Specific IgE-Allergenprofile kombinieren einzeln verfügbare ImmunoCAP-Allergentests zu lokal entwickelten, klinisch relevanten Allergenprofilen, die einen klinisch geleiteten Ansatz für die Specific IgE-Erstlinientestung unterstützen.
Sie können insbesondere dann hilfreich sein, wenn aus der Anamnese nicht eindeutig hervorgeht, welche Allergene getestet werden sollten, die Symptome anhaltend sind oder sich überschneiden oder mehrere Allergenauslöser vermutet werden.
Nein. Diese Profile sollen die klinische Entscheidungsfindung unterstützen und nicht ersetzen. Die Patientenanamnese, die klinische Beurteilung und lokale Leitlinien sollten immer die endgültige Auswahl der Allergene bestimmen.
Wenden Sie sich an Ihr örtliches Labor, um mehr über verfügbare klinisch relevante Allergenprofile zu erfahren.
Das ImmunoCAP-Profil ist kein Produkt und wird von Thermo Fisher Scientific nicht in Verkehr gebracht. Es handelt sich um ein vom Labor definiertes Testpanel, das aus einzeln verfügbaren ImmunoCAP™-Allergenprodukten besteht, die separat unter ihren offiziellen Produktnamen und Artikelnummern bestellt werden.
* ImmunoCAP Specific IgE-Allergenprofile sind vom Labor definierte Testprofile, die aus einzeln verfügbaren ImmunoCAP-Allergentests bestehen, die so ausgewählt wurden, dass sie den lokalen klinischen Anforderungen entsprechen.
Referenzen
  1. Demoly P, et al. A pragmatic primary practice approach to using specific IgE in allergy testing in asthma diagnosis, management, and referral. J Asthma Allergy. 2022;15:1069-1080.
  2. Ryan D, et al. Allergic and hypersensitivity conditions in non-specialist care: Flow diagrams to support clinical practice. Allergy. 2022;77:2618-2633.
  3. Fiocchi A, et al. Sensitization pattern to inhalant and food allergens in symptomatic children at first evaluation. Ital J Pediatr. 2015;41:96.
  4. Ciprandi G, et al. Characteristics of patients with allergic polysensitization: The POLISMAIL study. Eur Ann Allergy Clin Immunol. 2008;40:77-83.
  5. Migueres M, et al. Types of sensitization to aeroallergens: Definitions, prevalences and impact on the diagnosis and treatment of allergic respiratory disease. Clin Transl Allergy. 2014;4:16.
  6. Bernardini R, et al. Multiparametric or multiplex systems in allergy diagnostics. Ital J Pediatr Allergy Immunol. 2024;38:17-21.
  7. Dramburg S, et al. EAACI Molecular Allergology User’s Guide 2.0. Pediatr Allergy Immunol. 2023;34(Suppl 28):e13854.
  8. Bernstein DI, et al. The diagnosis and management of rhinitis: An updated practice parameter. J Allergy Clin Immunol. 2008;122(2 Suppl):S1-S84.
  9. Flores E, et al. Laboratory strategies to improve allergy first-line screening in primary care. Lab Med. 2023;54:473-478.
  10. Crameri R. The crux with a reliable in vitro and in vivo diagnosis of allergy. Allergy. 2013;68:693-694.