Recent searches Clear History
Kontaktieren Sie uns
Schnelle Klarheit bei Allergien im Kindesalter – Anwendung des ImmunoCAP™ Rapid Wheeze/Rhinitis Child Tests
Article
ImmunoCAP™ test
Veröffentlicht im: März 2026
Fachliche Beratung: 
Gary Falcetano, PA-C, AE-C
Schnelle Klarheit bei Allergien im Kindesalter
Im Gespräch mit PD Dr. med. Oliver Fuchs über die Anwendungsmöglichkeiten des ImmunoCAP™ Rapid Child Tests
Allergien gehören zu den häufigsten chronischen Erkrankungen im Kindesalter. Sie betreffen viele Organsysteme und beeinflussen das Wohlbefinden, die Entwicklung und den Alltag der Kinder und ihrer Familien. Eine frühe und präzise Diagnose ist entscheidend, um gezielt behandeln und Komplikationen vermeiden zu können.
Wir haben mit PD Dr. med. Oliver Fuchs, Chefarzt Allergologie und Co-Leiter des Zentrums für Dermatologie und Allergologie am Luzerner Kantonsspital, gesprochen, um über die Herausforderungen in der pädiatrischen Allergiediagnostik und seine Einschätzung zum ImmunoCAP™ Rapid Child Test zu diskutieren.
Schnell, einfach und direkt in der Praxis
„Der ImmunoCAP™ Rapid Wheeze/Rhinitis Child Test als Sensibilisierungstest ist ein klassischer Point-of-Care-Test und bietet den grossen Vorteil einer direkten Befundausgabe im Rahmen der Abklärung – ohne Wartezeit, wie sie beispielsweise für serologische Befunde im Rahmen der Allergieabklärung existiert“, erklärt PD Dr. med. Fuchs.
Der Test erfordert nur eine geringe Menge Kapillarblut aus der Fingerbeere und liefert innerhalb von 20 Minuten eine Rückmeldung über die Sensibilisierung gegenüber den häufigsten Allergenen im Kindesalter – etwa gegenüber Pollen, Milben, Tierhaaren oder Nahrungsmitteln wie Milch und Ei.
„Damit bietet er analog zu Pricktests schnelle Resultate. Vorteile bestehen vor allem für nicht-allergologisch tätige medizinische Fachpersonen. Der ImmunoCAP™ Rapid Wheeze/Rhinitis Child Test ergibt bei niedriger benötigter Blutmenge in kurzer Zeit im Praxisalltag eine Rückmeldung bezüglich der Sensibilisierung gegen die häufigsten Allergene im Kindesalter.“
Einsatz bei Screening und Erstabklärung
Gerade bei unklaren Symptomen oder frühkindlichem Asthma kann der Test Hinweise auf eine mögliche Sensibilisierung geben und damit helfen, den weiteren diagnostischen Weg gezielter zu planen.
„Er ist beispielsweise zum Atopie-Screening – etwa im Rahmen der Abklärung von frühkindlichem Asthma – als Alternative zu Pricktests oder sonstiger serologischer Diagnostik mit grösseren benötigten Blutmengen sehr gut geeignet“, so PD Dr. med. Fuchs weiter. „Die allergologische Diagnostik ist ansonsten, vor allem bei allergologisch tätigen Fachpersonen, symptom- und beschwerdebasiert.“
Ein praktischer Vorteil für Eltern und Kinder
„Gerade die Testdurchführung des Pricktests kann im Kindesalter aufgrund mangelnder Mitarbeit eine Herausforderung sein. Hier bestehen mögliche Vorteile bei Durchführung einer einzelnen Blutentnahme mit nur geringer benötigter Blutmenge, gewonnen nach Anstechen der Fingerbeere mittels einer Lanzette wie beim ImmunoCAP™ Rapid Wheeze/Rhinitis Child Test.“
Diese einfache Durchführung kann die Untersuchung für Kinder und Eltern angenehmer und stressfreier gestalten – ohne auf aussagekräftige Ergebnisse verzichten zu müssen.
Wissenschaftlich fundiert – praxisnah anwendbar
„Bezüglich der Sensitivität schneidet der ImmunoCAP™ Rapid Wheeze/Rhinitis Child Test im Vergleich zu herkömmlichen Labortests etwas niedriger ab. Dennoch liefert er verlässliche und klinisch relevante Resultate, die eine fundierte erste Einschätzung im Praxisalltag ermöglichen“, erklärt PD Dr. med. Fuchs.
Mehrere Studien1-4 zeigen den Nutzen des Tests bei Kindern, insbesondere zur schnellen Einschätzung einer möglichen Sensibilisierung im Rahmen von frühkindlichem Asthma. Zusätzlich weist der Test gemäss Gebrauchsanweisung 5 eine Sensitivität von 80 % und eine Spezifität von 97 % auf.
Fazit
Der ImmunoCAP™ Rapid Wheeze/Rhinitis Child Test bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, Sensibilisierungen bei Kindern direkt in der Praxis abzuklären – insbesondere dort, wo Laboranalysen oder Pricktests nicht sofort verfügbar oder durchführbar sind.
Mit nur einer kleinen Blutprobe und einem Resultat in 20 Minuten kann er dazu beitragen, den diagnostischen Prozess zu beschleunigen und Kinder sowie Eltern rasch zu entlasten.
Ein praxisnahes Instrument, das die pädiatrische Allergiediagnostik effizienter und kindgerechter macht.
Hinweis: Produkte, die in diesem Artikel genannt werden, sind möglicherweise nicht in allen Ländern für die klinische Verwendung zugelassen. Bitte wenden Sie sich an Ihre lokale Vertriebsvertretung, um Informationen zur spezifischen Produktverfügbarkeit zu erhalten.
Literatur
  1. Sarratud, T., et al., Accuracy of a point-of-care testing device in children with suspected respiratory allergy. Allergy Asthma Proc, 2010. 31(2): p. e11–7.
  2. Diaz-Vazquez, C., et al., Accuracy of ImmunoCAP Rapid in the diagnosis of allergic sensitization in children between 1 and 14 years with recurrent wheezing: the IReNE study. Pediatr Allergy Immunol, 2009. 20(6): p. 601–9.
  3. Hedlin, G., et al., Allergy Diagnosis in Children and Adults: Performance of a New Point-of-Care Device, ImmunoCAP Rapid. World Allergy Organ J, 2009. 2(7): p. 138–43.
  4. Eigenmann, P.A., et al., The ImmunoCAP Rapid Wheeze/Rhinitis Child test is useful in the initial allergy diagnosis of children with respiratory symptoms. Pediatr Allergy Immunol, 2009. 20(8): p. 772–9.
  5. ImmunoCAP™ Rapid Wheeze/Rhinitis Child Directions for Use.