Recent searches Clear History
聯絡我們
花粉過敏:確認主要的致敏化反應以提高SIT成功的可能性
Maria (27 歲) 及 Richard (29 歲),兩人皆向醫療人員尋求協助,以深入瞭解他們的花粉過敏症狀,並要求採用特異性免疫治療 (SIT)。
負責 Maria 和 Richard 的醫療人員檢視了他們全部的臨床病史,並對其進行身體檢查,然後決定使用草本花粉成分進行檢測,因為以過敏原成份進行檢測即可協助擬定合適的病症管理計畫。
以草本和花粉成分進行的檢測結果,可協助 Maria 和 Richard 擬定合適的處置計畫嗎?
病史資料
家族病史
  • 無
Maria 和 Richard 的個人病史
  • 在過去的 10 年間會反覆發作季節性鼻結膜炎。
  • 在過去的 2 年間每逢夏季就會出現氣喘症狀。
皮下測試
檢測
類型
Maria 的結果
Richard 的結果
草本植物混合物
完整過敏原
+4
+4
樺樹
完整過敏原
+3
+3
之前的醫師建議 Maria 以抗組織胺緩解過敏症狀。
ImmunoCAPTM 檢測結果 (kUA/I)
檢測
類型
Maria 的結果
Richard 的結果
貓尾草
完整過敏原
49
22
樺樹
完整過敏原
6.9
8.1
Maria 和 Richard 的 ImmunoCAP™ 檢測結果
這些檢測結果加上患者的病史和症狀,可協助確認診斷結果。
ImmunoCAPTM 檢測結果 (kUA/I)
檢測
類型
Maria 的結果
Richard 的結果
Phl p 1
過敏原成分
22
<0.1
Phl p 2
過敏原成分
3.8
<0.1
Phl p 4
過敏原成分
1.8
<0.1
Phl p 5b
過敏原成分
11
<0.1
Phl p 6
過敏原成分
7
<0.1
Phl p 11
過敏原成分
2.7
<0.1
Phl p 7
過敏原成分
<0.1
9.7
Phl p 12
過敏原成分
7.3
2.1
Bet v 1
過敏原成分
<0.1
<0.1
Bet v 2
過敏原成分
6.3
7.6
Bet v 4
過敏原成分
<0.1
3.2
鑑別診斷
Maria
Maria 會對 Phl p 1 和 Phl p 5b 產生大量 IgE,代表這是原發性草本花粉致敏化反應。因成分特異性 IgE 抗體的檢測結果顯示貓尾草為主要致敏物質,故建議針對貓尾草採用 SIT 治療。因 Profilin 也會出現在植物性食品、樹木和雜草花粉中,故對於 Profilin (Phl p 12 和 Bet v 2) 的反應,說明其對於樺樹萃取物會產生過敏症狀。1
更精確的診斷
  • 貓尾草花粉過敏。
醫療人員管理計畫
  • 醫療人員建議 Maria 採用貓尾草 SIT 治療。
後續追蹤
  • 經過兩年的 SIT,Maria 的花粉過敏症狀已顯著改善。
Richard
Richard 並未對草本特異性過敏成分出現致敏化反應。再加上會對 Phl p 7 (Polcalcin) 和 Phl p 12 (Profilin) 產生顯著 IgE 交叉反應,顯示此花粉致敏化反應並非源自於草本花粉。1,2 如有 Polcalcin (Phl p 7 和 Bet v 4) 和 Profilin (Phl p 12 和 Bet v 2) 反應,表示樺樹萃取物的檢測結果呈現陽性。1,2
更精確的診斷
  • 主要非為草本花粉過敏。
醫療人員管理計畫
  • 醫療人員建議 Richard 接受進一步檢測,以瞭解他的致敏化反應是由何種花粉所引起。
  • 進一步的調查辨識出艾草為 Richard 的主要致敏化反應來源。
後續追蹤
  • Richard 與醫療人員在一年後進行了一次約診,他現在過得很好。
這些個案研究和照片中呈現的人物、地點和事件,並不代表真實患者,也與 Thermo Fisher Scientific 沒有任何關係。
參考文獻
  1. Popescu F-D. Cross-reactivity between aeroallergens and food allergens.World Journal of Methodology.2015;5(2):31-50. doi:10.5662/wjm.v5.i2.31.
  2. Matricardi PM, Kleine-Tebbe J, Hoffmann HJ, Valenta R, Hilger C, et al.EAACI Molecular Allergology User's Guide.Pediatr Allergy Immunol.2016;27 Suppl 23:1-250.