Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Proteins & Peptides ›
          • CXCL9 (MIG) Proteins

          Gibco

          Human CXCL9 (MIG) Recombinant Protein, PeproTech®

          27 References
          View all (2) CXCL9 (MIG) proteins

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Tech Support

          Cite Human CXCL9 (MIG) Recombinant Protein, PeproTech®

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Testing Data (1)
          Human CXCL9 (MIG) Protein in Bioactivity (Bioactivity)
          Group 53 Created with Sketch.
          Human CXCL9 (MIG) Protein in Bioactivity (Bioactivity)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Human CXCL9 (MIG) Protein (300-26-250UG) in Bioactivity

          Bioassay analysis of Human CXCL9 (MIG) Recombinant Protein, PeproTech® (Product # 300-26-1MG). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Human CXCL9 (MIG) Protein in Bioactivity (Bioactivity)

          Product Details

          300-26-250UG

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Control (Ctrl)

          Assay-dependent
          -

          In vitro Assay (In vitro)

          -
          View 19 publications 19 publications

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 4 publications 4 publications

          Western blot control (WB Ctrl)

          Assay-dependent
          -

          ELISA standard (ELISA Std)

          Assay-dependent
          View 4 publications 4 publications

          Bioactivity (Bioactivity)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species

          Human

          Published species

          Bacteria, Human, Mouse

          Expression System

          E. coli

          Amino acid sequence

          TPVVRKGRCS CISTNQGTIH LQSLKDLKQF APSPSCEKIE IIATLKNGVQ TCLNPDSADV KELIKKWEKQ VSQKKKQKNG KKHQKKKVLK VRKSQRSRQK KTT

          Molecular weight

          11.7 kDa

          Class

          Recombinant

          Type

          Protein

          Purity

          ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.

          Endotoxin concentration

          <1 EU/µg

          Activity

          Determined by its ability to chemoattract human peripheral blood T lymphocytes using a concentration range of 10.0-100.0 ng/ml.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Amount

          250 µg

          Purification

          purified

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient

          Product Specific Information

          Recombinant Human MIG is an 11.7 kDa protein containing 103 amino acid residues, including the four highly conserved cysteine residues present in CXC chemokines.

          This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

          Target Information

          MIG, also known as CXCL9, is a T-cell chemoattractant inducible by gamma interferon that is a member of the CXC chemokine family of cytokines.This gene is mapped to 4q21. It is noted that, although the best-described activities of the chemokines are as chemotactic factors, chemokines also have an effect on T-cell activation, angiogenesis, and HIV infection. While most CXC chemokines are chemotactic for neutrophils, MIG and INP10 are unusual and similar in being CXC chemokines that are chemotactic for lymphocytes and inactive in neutrophils.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: C Cmotif chemokine; C X C motif chemokine; C-X-C motif chemokine 9; CC motif chemokine; CCmotif chemokine; chemokine (C-X-C motif) ligand 9; CXC; CXC motif chemokine; CXCL; Gamma-interferon-induced monokine; HuMIG; monokine induced by gamma interferon; Monokine induced by interferon-gamma; Small-inducible cytokine B9; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CMK; crg-10; CXCL9; Humig; MIG; SCYB9

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q07325

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4283

          View more View less

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-6b469b8bb7-kg5vd:80/100.66.78.64:80.
          git-commit: a334af76dff23450325448aedefe62379591458a
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.1-2026.04.16-1.0