Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Proteins & Peptides ›
          • Klotho Proteins

          Gibco

          Human Klotho Recombinant Protein, PeproTech®

          4 References
          View all (2) Klotho proteins

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Tech Support

          Cite Human Klotho Recombinant Protein, PeproTech®

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Testing Data (1)
          Human Klotho Protein in Bioactivity (Bioactivity)
          Group 53 Created with Sketch.
          Human Klotho Protein in Bioactivity (Bioactivity)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Human Klotho Protein (100-53-01M) in Bioactivity

          Bioassay analysis of Human Klotho Recombinant Protein, PeproTech® (Product # 100-53-01M). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Human Klotho Protein in Bioactivity (Bioactivity)

          Product Details

          100-53-01M

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Control (Ctrl)

          Assay-dependent
          -

          In vitro Assay (In vitro)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Western blot control (WB Ctrl)

          Assay-dependent
          -

          Bioactivity (Bioactivity)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species

          Human

          Published species

          Human, Mouse, Rat

          Expression System

          CHO cells

          Amino acid sequence

          EPGDGAQTWA RFSRPPAPEA AGLFQGTFPD GFLWAVGSAA YQTEGGWQQH GKGASIWDTF THHPLAPPGD SRNASLPLGA PSPLQPATGD VASDSYNNVF RDTEALRELG VTHYRFSISW ARVLPNGSAG VPNREGLRYY RRLLERLREL GVQPVVTLYH WDLPQRLQDA YGGWANRALA DHFRDYAELC FRHFGGQVKY WITIDNPYVV AWHGYATGRL APGIRGSPRL GYLVAHNLLL AHAKVWHLYN TSFRPTQGGQ VSIALSSHWI NPRRMTDHSI KECQKSLDFV LGWFAKPVFI DGDYPESMKN NLSSILPDFT ESEKKFIKGT ADFFALCFGP TLSFQLLDPH MKFRQLESPN LRQLLSWIDL EFNHPQIFIV ENGWFVSGTT KRDDAKYMYY LKKFIMETLK AIKLDGVDVI GYTAWSLMDG FEWHRGYSIR RGLFYVDFLS QDKMLLPKSS ALFYQKLIEK NGFPPLPENQ PLEGTFPCDF AWGVVDNYIQ VSQLTKPISS LTKPYH

          Molecular weight

          58.6 kDa

          Class

          Recombinant

          Type

          Protein

          Purity

          ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.

          Endotoxin concentration

          <1 EU/µg

          Activity

          Determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of murine NIH-3T3 cells. Recombinant Human Klotho is effective in a concentration range of 0.5-2.0 ug/ml.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Purification

          purified

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C

          Product Specific Information

          100-53-1MG will be provided as 2 x 500 µg (100-53-500UG).

          Recombinant Human Klotho is a glycoprotein of 516 amino acid residues that migrates at an apparent molecular weight of 65-70 kDa by SDS-PAGE analysis under reducing conditions. Recombinant Human Klotho has a calculated molecular weight of 58.6 kDa.

          This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

          Target Information

          KLOTHO is the systemic anti-aging hormone within the glycosidase1 superfamily. It encodes a type I membrane protein that is abundant in the kidney and brain. In mice, a deficiency in KLOTHO expression leads to various systemic phenotypes resembling human aging such as arteriosclerosis, osteoporosis, and skin atrophy together with growth retardation, short life-span and infertility. Transgenic mice overexpressing KLOTHO have an extended life span by inhibiting insulin/IGF1 signaling. KLOTHO is involved in the regulation of calcium/phosphorus homeostasis by inhibiting the synthesis of active vitamin D and identified as a potential tumor suppressor.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: alpha-klotho; HFTC3; Klotho; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: HFTC3; KL; KLA

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9UEF7

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 9365

          View more View less

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline