Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Cf02679778_m1
          See other SOX6 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          SOX6
          Gene Name:
          SRY-box transcription factor 6
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.21: 38737072 - 39320257 on Build CanFam3.1
          Species:
          Dog
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Cf02679778_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: SOX6
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq XM_005633712.3 XP_005633769.1 9 - 10 1249 137
          XM_005633713.3 XP_005633770.1 9 - 10 1246 137
          XM_014122677.2 XP_013978152.1 10 - 11 1369 137
          XM_014122681.2 XP_013978156.1 10 - 11 1372 137
          XM_014122684.2 XP_013978159.1 9 - 10 1243 137
          XM_014122702.2 XP_013978177.1 9 - 10 1246 137
          XM_022407863.1 XP_022263571.1 10 - 11 1369 137
          XM_022407864.1 XP_022263572.1 10 - 11 1369 137
          XM_022407865.1 XP_022263573.1 10 - 11 1372 137
          XM_022407866.1 XP_022263574.1 11 - 12 1496 137
          XM_022407867.1 XP_022263575.1 9 - 10 1249 137
          XM_022407868.1 XP_022263576.1 9 - 10 1246 137
          XM_022407870.1 XP_022263578.1 9 - 10 1246 137
          XM_022407871.1 XP_022263579.1 10 - 11 1372 137
          XM_022407872.1 XP_022263580.1 10 - 11 1369 137
          XM_022407873.1 XP_022263581.1 11 - 12 1423 137
          XM_022407874.1 XP_022263582.1 11 - 12 1394 137
          XM_022407875.1 XP_022263583.1 14 - 15 1582 137
          XM_022407876.1 XP_022263584.1 13 - 14 1526 137
          XM_022407877.1 XP_022263585.1 10 - 11 1379 137
          XM_022407878.1 XP_022263586.1 14 - 15 1609 137
          XM_022407879.1 XP_022263587.1 11 - 12 1418 137
          XM_022407880.1 XP_022263588.1 13 - 14 1633 137
          XM_022407881.1 XP_022263589.1 10 - 11 1352 137
          XM_022407882.1 XP_022263590.1 11 - 12 1381 137
          XM_022407883.1 XP_022263591.1 12 - 13 1444 137
          XM_022407884.1 XP_022263592.1 10 - 11 1358 137
          XM_022407885.1 XP_022263593.1 11 - 12 1495 137
          XM_022407886.1 XP_022263594.1 10 - 11 1338 137
          XM_022407887.1 XP_022263595.1 11 - 12 1592 137
          XM_022407888.1 XP_022263596.1 11 - 12 1477 137
          XM_022407889.1 XP_022263597.1 10 - 11 1402 137

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Recommended Assay Canis familiaris Probe spans exons

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline