Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Cj06077699_m1
          See other ABLIM1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          ABLIM1
          Gene Name:
          actin binding LIM protein 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.12: 102109278 - 102461999 on Build Callithrix_jacchus_cj1700_1.1
          Species:
          Callithrix jacchus
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Cj06077699_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: ABLIM1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq XM_002756612.3 XP_002756658.1 7 - 8 1450 65
          XM_002756613.3 XP_002756659.1 7 - 8 2109 65
          XM_002756614.3 XP_002756660.1 7 - 8 1163 65
          XM_009010319.2 XP_009008567.1 7 - 8 2735 65
          XM_009010320.2 XP_009008568.1 7 - 8 1695 65
          XM_009010321.2 XP_009008569.1 7 - 8 1714 65
          XM_009010322.2 XP_009008570.1 7 - 8 878 65
          XM_009010323.2 XP_009008571.1 6 - 7 735 65
          XM_009010324.2 XP_009008572.1 6 - 7 735 65
          XM_009010325.2 XP_009008573.1 7 - 8 1692 65
          XM_009010326.2 XP_009008574.1 7 - 8 1692 65
          XM_009010327.2 XP_009008575.1 7 - 8 1691 65
          XM_009010328.2 XP_009008576.1 7 - 8 1690 65
          XM_009010330.2 XP_009008578.1 2 - 3 358 65
          XM_017963178.1 XP_017818667.1 6 - 7 735 65
          XM_017963179.1 XP_017818668.1 7 - 8 1702 65
          XM_017963180.1 XP_017818669.1 7 - 8 1695 65
          XM_017963181.1 XP_017818670.1 7 - 8 1695 65
          XM_017963182.1 XP_017818671.1 6 - 7 735 65
          XM_017963183.1 XP_017818672.1 7 - 8 1693 65
          XM_017963184.1 XP_017818673.1 7 - 8 1694 65
          XM_017963185.1 XP_017818674.1 7 - 8 1693 65
          XM_017963186.1 XP_017818675.1 6 - 7 735 65
          XM_017963187.1 XP_017818676.1 2 - 3 1161 65
          XM_017963188.1 XP_017818677.1 2 - 3 1161 65
          XM_017963189.1 XP_017818678.1 2 - 3 1158 65

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          This assay is in the 5'UTR region of the XM_009010330.2, XM_017963187.1, XM_017963188.1, XM_017963189.1 transcripts.

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          actin or actin-binding cytoskeletal protein

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline