Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
製品情報を探す
リアルタイムPCR
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
クローニング
タンパク質解析
細胞培養、トランスフェクション
細胞治療・遺伝子治療
細胞解析
質量分析
クロマトグラフィー
分光分析、元素分析、同位体分析
研究分野と使用技法の一覧を見る
オンラインオーダー
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
TaqManリアルタイムPCRアッセイ
カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
miRNA Mimics & Inhibitors
Stealth RNAi / siRNA
Silencer Select siRNAs
カスタムDNAプライマー
GeneArt 遺伝子合成
GeneArt Strings DNA Fragments
TrueGuide CRISPR gRNA
オンラインオーダー対象製品を見る
サービス
受託サービス
機器サービス & コンプライアンスサービス
技術サービス
ピペットサービス
ラボプラスチック消耗品サンプル請求
サービス保守契約
修理・移転設置
ライセンスに関するお問い合わせ
イベント、セミナー、トレーニング
Unity Lab Services
サービス情報の一覧を見る
サポート
製品カタログ
アプリケーションノート
SDSの検索
法規制情報のお問い合わせ
分析証明書
Nunc/Nalgene証明書
e-learning
FAQ・サポート情報
ラーニングセンター
サポートセンター
サポート情報の一覧を見る
お客様セグメント
バイオテック
バイオファーマ
CDMO
検査室診断
産業、応用技術
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
サインイン
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
Connect Your Lab
アカウント
カスタム製品とプロジェクト
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Home
›
Search Tool
›
Search Results
› Ec07007909_g1
See other PLEC GE Assays ›
Gene Symbol:
PLEC
Gene Name:
plectin
Gene Aliases:
-
Chromosome Location:
Chr.9: 84697562 - 84754010 on Build EquCab3.0
Species:
Horse
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Assay ID
Ec07007909_g1
Best Coverage
Size
FAM-MGB | XS: 75 rxns
FAM-MGB | S: 360 rxns
FAM-MGB | M: 750 rxns
FAM-MGB | L: 2,900 rxns
VIC-MGB_PL | S: 360 rxns
VIC-MGB_PL | M: 750 rxns
VIC-MGB_PL | L: 2,900 rxns
VIC-MGB | S: 360 rxns
VIC-MGB | M: 750 rxns
VIC-MGB | L: 2,900 rxns
Availability
Made To Order
Catalog #
4351372
Price
435.00
Your Price
Online offer:
408.65
408.65
Check your price ›
カートに追加
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Symbol: PLEC
Interrogated Sequence
Translated Protein
Exon Boundary
Assay Location
IMAGE Clone ID
Amplicon Length
RefSeq
XM_023649156.1
XP_023504924.1
3427
56
XM_023649157.1
XP_023504925.1
3412
56
XM_023649158.1
XP_023504926.1
3390
56
XM_023649159.1
XP_023504927.1
3375
56
XM_023649160.1
XP_023504928.1
3922
56
XM_023649161.1
XP_023504929.1
3907
56
XM_023649162.1
XP_023504930.1
3886
56
XM_023649163.1
XP_023504931.1
3870
56
XM_023649164.1
XP_023504932.1
3452
56
XM_023649165.1
XP_023504933.1
3437
56
XM_023649166.1
XP_023504934.1
3554
56
XM_023649167.1
XP_023504935.1
3527
56
XM_023649168.1
XP_023504936.1
3538
56
XM_023649169.1
XP_023504937.1
3257
56
XM_023649170.1
XP_023504938.1
3268
56
XM_023649171.1
XP_023504939.1
3502
56
XM_023649172.1
XP_023504940.1
3448
56
XM_023649174.1
XP_023504942.1
3487
56
XM_023649175.1
XP_023504943.1
3433
56
XM_023649176.1
XP_023504944.1
3472
56
XM_023649177.1
XP_023504945.1
3323
56
XM_023649178.1
XP_023504946.1
3451
56
XM_023649179.1
XP_023504947.1
3308
56
XM_023649180.1
XP_023504948.1
3397
56
XM_023649181.1
XP_023504949.1
3435
56
XM_023649182.1
XP_023504950.1
3272
56
XM_023649183.1
XP_023504951.1
3341
56
XM_023649185.1
XP_023504953.1
3326
56
XM_023649186.1
XP_023504954.1
3290
56
Back To Top
More Information
Set Membership:
Amplicon length less than or equal to 70
Recommended Assay
Equus caballus
Panther Classification:
Molecular Function -
intermediate filament binding protein
Back To Top
Related Products
TaqMan
®
Fast Advanced Master Mix
SuperScript
®
VILO
™
cDNA Synthesis Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline