Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs00893310_s1
          See other CLDN25 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          CLDN25
          Gene Name:
          claudin 25
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.11: 113779796 - 113780485 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs00893310_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: CLDN25
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001101389.1 NP_001094859.1 1 556 70

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Homo sapiens 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          tight junction

          Gene Ontology Categories:

          Process(es)

          structural molecule activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ArrayStar ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08040748 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08040746 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08040783 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08040785 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08040765 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08040774 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28467254 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P16503346 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08040797 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08040745 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28467271 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08040766 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28467280 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08040763 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28467261 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08040790 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28467308 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28467307 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08040742 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08040739 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08040780 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28467270 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08040786 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08040741 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28467272 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28467249 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28467288 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08040793 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08040751 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08040777 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28467281 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28467276 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08040791 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28467266 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08040781 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08040738 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08040754 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28467260 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08040772 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28467255 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28467304 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08040788 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28467262 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08040771 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28467268 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28467286 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28467301 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08040775 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08040762 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28467310 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08040794 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28467294 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28467257 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3280750 - -
          Agilent Genotypic Designed Human Whole genome gene expression profiling microarray 4x44k GT_HS_44k_1667 - -
          Agilent Genotypic Designed Human Whole genome gene expression profiling microarray 4x44k GT_HS_44k_1666 - -
          Agilent G4851A SurePrint G3 Hmn GE 8x60K Microarray 29868 - -
          Agilent Human Genome CGH + SNP Microarray A_16_P33044948 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_33_P3280750 - -
          SurePrint G3 Human GE Microarray G4851A A_33_P3280750 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08040742 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28467272 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08040746 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16503345 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28467255 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28467262 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28467257 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28467268 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28467254 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28467271 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28467275 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28467248 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28467249 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28467266 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08040751 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08040754 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08040748 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28467270 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08040738 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28467261 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08040739 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08040762 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28467268 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28467266 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08040742 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28467272 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28467261 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28467249 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08040739 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08040754 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16503345 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08040762 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28467248 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08040746 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28467255 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28467254 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28467275 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08040751 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28467262 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28467271 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28467270 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28467257 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08040738 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08040748 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08040774 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08040781 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08040700 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08040756 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08040753 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08040732 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08040761 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08040715 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08040801 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08040764 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08040749 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16503347 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08040738 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08040799 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08040783 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08040795 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08040750 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08040770 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08040767 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08040758 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08040705 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08040702 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08040740 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08040722 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08040772 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08040778 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16503353 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08040711 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08040785 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08040713 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08040747 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08040746 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08040707 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08040721 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08040734 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08040790 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16503345 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08040718 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08040726 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08040762 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08040736 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08040792 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08040744 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08040797 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08040730 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08040787 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08040724 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08040776 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08040751 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11742649_PM_at - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11742649_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A046965 - -
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A046965 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Human Genome Survey Microarray Version 2.0 204595 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina HumanWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1652931 NM_001101389.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_1652931 NM_001101389.1 human_transcriptome

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline