Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs00997270_m1
          See other BTAF1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          BTAF1
          Gene Name:
          B-TFIID TATA-box binding protein associated factor 1
          Gene Aliases:
          MOT1, TAF(II)170, TAF172, TAFII170
          Chromosome Location:
          Chr.10: 91923769 - 92030998 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs00997270_m1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: BTAF1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_003972.2 NP_003963.1 15 - 16 1853 68
          XM_011540326.1 XP_011538628.1 15 - 16 1952 68
          XM_011540327.2 XP_011538629.1 12 - 13 1618 68
          XM_011540328.2 XP_011538630.1 12 - 13 1446 68
          XM_011540329.2 XP_011538631.1 15 - 16 2063 68
          XM_017016877.1 XP_016872366.1 14 - 15 1915 68
          XM_017016878.1 XP_016872367.1 14 - 15 1745 68
          XM_017016879.1 XP_016872368.1 14 - 15 1869 68
          XM_017016880.1 XP_016872369.1 14 - 15 1873 68
          XM_017016881.1 XP_016872370.1 13 - 14 1722 68
          GenBank mRNA AB208843.1 - 2 - 3 142 68
          AF038362.1 - 15 - 16 1872 68
          AJ001017.2 - 15 - 16 1767 68
          BC030273.1 - 9 - 10 1100 68
          BC047009.2 - 3 - 4 345 68
          BC112201.1 - 15 - 16 1837 8327669 68

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as Clariom D transcript cluster(s) TC1000008452.hg.1
          This assay targets the same location as HTA transcript cluster(s) TC10000655.hg.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Homo sapiens Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene BTAF1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA helicase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of chromatin binding
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          DNA binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          helicase activity
          ATP binding

          MicroArray Probes:

          Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000265990.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000265990.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000265990.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000265990.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000265990.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000265990.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000265990.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000265990.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000265990.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000265990.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000265990.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000265990.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000265990.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000265990.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000265990.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000265990.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000265990.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000265990.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000265990.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000265990.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000265990.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000265990.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000265990.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000265990.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000265990.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000265990.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000265990.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000265990.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000265990.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000265990.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000265990.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000265990.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000265990.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000265990.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000265990.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000265990.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000265990.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000265990.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000265990.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000265990.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000265990.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000265990.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000265990.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000265990.10 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000471217.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000471217.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000471217.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000471217.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000471217.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000471217.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000471217.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000471217.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000471217.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000471217.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000471217.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000471217.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000471217.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000471217.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000471217.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000471217.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000476401.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000476401.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000476401.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000476401.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000544642.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000544642.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000544642.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000544642.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000544642.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000544642.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000544642.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000544642.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000544642.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000544642.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000544642.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000544642.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000544642.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000544642.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000544642.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000544642.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000544642.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000544642.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000544642.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000544642.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000544642.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000544642.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000544642.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000544642.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000544642.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000544642.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000544642.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000544642.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000544642.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000544642.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000544642.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000544642.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000544642.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000544642.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000544642.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000544642.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000544642.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000544642.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000544642.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000544642.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000544642.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 ENST00000544642.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 NM_003972.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 NM_003972.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 NM_003972.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 NM_003972.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 NM_003972.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 NM_003972.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 NM_003972.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 NM_003972.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 NM_003972.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 NM_003972.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 NM_003972.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 NM_003972.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 NM_003972.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 NM_003972.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 NM_003972.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 NM_003972.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 NM_003972.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 NM_003972.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 NM_003972.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 NM_003972.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 NM_003972.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 NM_003972.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 NM_003972.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 NM_003972.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 NM_003972.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 NM_003972.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 NM_003972.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 NM_003972.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 NM_003972.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 NM_003972.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 NM_003972.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 NM_003972.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 NM_003972.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 NM_003972.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 NM_003972.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 NM_003972.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 NM_003972.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 NM_003972.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 NM_003972.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 NM_003972.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 NM_003972.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 NM_003972.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000008452.hg.1 NM_003972.2 Refseq

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline