Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs01005408_s1
          See other NAT8L GE Assays ›
          Gene Symbol:
          NAT8L
          Gene Name:
          N-acetyltransferase 8 like
          Gene Aliases:
          CML3, NACED, NAT8-LIKE
          Chromosome Location:
          Chr.4: 2059512 - 2069089 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs01005408_s1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4426961
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: NAT8L
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_178557.3 NP_848652.2 3 5745 113
          GenBank mRNA BC010045.2 - 1 793 113
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Transcript Location Amplicon Length
          GenBankmRNA BF527668.1 - 246 Chr. - - [-] on Build 113
          GenBankmRNA AI871391.1 - 1 Chr. 4 - 2068640 - 2069088 [-] on Build GRCh38 113
          GenBankmRNA BM670056.1 - 1 Chr. 4 - 2068723 - 2069089 [-] on Build GRCh38 113
          GenBankmRNA HY322554.1 - 1 Chr. 4 - 2068673 - 2069089 [-] on Build GRCh38 113
          GenBankmRNA BG222544.1 - 1 Chr. 4 - 2068665 - 2069089 [-] on Build GRCh38 113
          GenBankmRNA CD105803.1 - 1 234 Chr. 4 - 2068730 - 2069066 [+] on Build GRCh38 113
          GenBankmRNA BG056703.1 - 1 Chr. 4 - 2068514 - 2069089 [-] on Build GRCh38 113
          GenBankmRNA BM666983.1 - 1 Chr. 4 - 2068551 - 2069089 [-] on Build GRCh38 114
          GenBankmRNA AI565540.1 - 1 Chr. 4 - 2068637 - 2069088 [-] on Build GRCh38 113
          GenBankmRNA BQ067581.1 - 200 Chr. - - [-] on Build 113
          GenBankmRNA BE222771.1 - 1 Chr. 4 - 2068609 - 2069088 [-] on Build GRCh38 113
          GenBankmRNA AL041933.1 - 1 Chr. 4 - 2068356 - 2069083 [-] on Build GRCh38 113
          GenBankmRNA CA416620.1 - 1 Chr. 4 - 2068576 - 2069089 [-] on Build GRCh38 114
          GenBankmRNA HY299940.1 - 1 Chr. 4 - 2068640 - 2069088 [-] on Build GRCh38 113
          GenBankmRNA HY315249.1 - 1 Chr. 4 - 2068634 - 2069083 [-] on Build GRCh38 113

          Adjacent Gene Details

          Gene name Gene Symbol Alias Distance Relative Direction Location Chromsome
          Upstream chromosome 4 open reading frame 48 C4orf48 CHR4_55 -19.8kb Sense Chr. 4 - 2035610 - 2043970 on NCBI Build GRCh38
          Downstream DNA polymerase nu POLN POL4P 2.9kb Anti-sense Chr. 4 - 2071958 - 2242164 on NCBI Build GRCh38

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Homo sapiens 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene NAT8L

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          acetyltransferase

          Gene Ontology Categories:

          Process(es)

          aspartate N-acetyltransferase activity

          MicroArray Probes:

          ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Human Genome Survey Microarray Version 2.0 216991 - -
          ABI Human Genome Survey Microarray Version 2.0 235401 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-74d7b4b4d9-zrl6d:80/100.66.77.38:80.
          git-commit: 7aafa54bd143a040505a257d2a3ebda4095a617f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.56.0-Offline