Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs01048220_m1
          See other ACSM1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          ACSM1
          Gene Name:
          acyl-CoA synthetase medium-chain family member 1
          Gene Aliases:
          BUCS1, MACS1
          Chromosome Location:
          Chr.16: 20623235 - 20697788 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs01048220_m1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 4,430.00
          Your Price
          Online offer:
          4430.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: ACSM1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001318890.1 NP_001305819.1 8 - 9 1317 82
          NM_052956.2 NP_443188.2 7 - 8 1181 82
          XM_006721016.2 XP_006721079.1 7 - 8 1160 82
          XM_006721018.2 XP_006721081.1 5 - 6 539 82
          XM_011545729.2 XP_011544031.1 7 - 8 1160 82
          XM_011545731.2 XP_011544033.1 5 - 6 1356 82
          XM_011545732.2 XP_011544034.1 6 - 7 598 82
          XM_017022915.1 XP_016878404.1 6 - 7 2008 82
          GenBank mRNA AB059429.1 - 7 - 8 1181 82
          AK092574.1 - 5 - 6 539 82
          AK314282.1 - 8 - 9 1273 82
          BC125178.1 - 7 - 8 1181 40121956 82

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as Clariom D transcript cluster(s) TC1600009664.hg.1
          This assay targets the same location as HTA transcript cluster(s) TC16000929.hg.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Homo sapiens Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene ACSM1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ligase metabolite interconversion enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          fatty acid biosynthetic process
          xenobiotic metabolic process
          energy derivation by oxidation of organic compounds
          benzoate metabolic process
          fatty acid oxidation
          butyrate metabolic process
          cholesterol homeostasis
          acyl-CoA ligase activity
          ATP binding
          GTP binding
          fatty acid ligase activity
          CoA-ligase activity
          metal ion binding
          butyrate-CoA ligase activity

          MicroArray Probes:

          Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000307493.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000307493.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000307493.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000307493.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000307493.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000307493.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000307493.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000307493.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000307493.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000307493.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000307493.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000307493.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000307493.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000307493.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000307493.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000307493.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000307493.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000307493.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000307493.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000307493.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000307493.8 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000519031.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000519031.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000519031.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000519031.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000519031.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000519031.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000519031.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000519031.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000519031.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000519031.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000519031.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000519031.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000519031.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000519031.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000519031.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000519031.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000519745.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000519745.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000519745.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000519745.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000519745.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000519745.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000519745.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000519745.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000519745.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000519745.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000519745.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000519745.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000519745.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000519745.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000519745.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000519745.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000519745.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000520010.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000520010.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000520010.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000520010.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000520010.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000520010.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000520010.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000520010.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000520010.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000520010.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000520010.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000520010.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000520010.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000520010.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000520010.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000520010.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000520010.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000520010.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000520010.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000523065.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000523065.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000523065.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000523065.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000523065.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000523065.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000523065.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000524149.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000524149.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000524149.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000524149.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000524149.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000524149.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000524149.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000524149.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000524149.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000524149.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 ENST00000524149.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 NM_052956.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 NM_052956.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 NM_052956.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 NM_052956.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 NM_052956.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 NM_052956.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 NM_052956.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 NM_052956.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 NM_052956.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 NM_052956.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 NM_052956.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 NM_052956.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 NM_052956.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 NM_052956.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 NM_052956.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 NM_052956.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 NM_052956.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 NM_052956.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 NM_052956.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 NM_052956.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1600009664.hg.1 NM_052956.2 Refseq

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline