Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mf02794814_m1
          See other ABLIM1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          ABLIM1
          Gene Name:
          actin binding LIM protein 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.9: 113633787 - 114025548 on Build M_fas_5.0
          Species:
          Macaca fascicularis
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mf02794814_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: ABLIM1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq XM_005566500.2 XP_005566557.1 7 - 8 2082 82
          XM_005566501.2 XP_005566558.1 7 - 8 1453 82
          XM_005566502.2 XP_005566559.1 7 - 8 2695 82
          XM_005566503.2 XP_005566560.1 7 - 8 2688 82
          XM_005566504.2 XP_005566561.1 7 - 8 2688 82
          XM_005566505.2 XP_005566562.1 7 - 8 2690 82
          XM_005566506.2 XP_005566563.1 7 - 8 2689 82
          XM_005566508.2 XP_005566565.1 7 - 8 2685 82
          XM_005566509.2 XP_005566566.1 7 - 8 2687 82
          XM_015456726.1 XP_015312212.1 7 - 8 2692 82
          XM_015456727.1 XP_015312213.1 7 - 8 2692 82
          XM_015456729.1 XP_015312215.1 7 - 8 2699 82
          XM_015456730.1 XP_015312216.1 7 - 8 3504 82
          XM_015456731.1 XP_015312217.1 7 - 8 880 82
          XM_015456732.1 XP_015312218.1 7 - 8 2689 82
          XM_015456733.1 XP_015312219.1 7 - 8 2690 82
          XM_015456734.1 XP_015312220.1 7 - 8 2691 82
          XM_015456735.1 XP_015312221.1 7 - 8 2686 82
          XM_015456737.1 XP_015312223.1 7 - 8 1935 82
          XM_015456738.1 XP_015312224.1 7 - 8 1098 82
          XM_015456739.1 XP_015312225.1 7 - 8 1592 82
          XM_015456740.1 XP_015312226.1 6 - 7 739 82
          XM_015456741.1 XP_015312227.1 6 - 7 739 82
          XM_015456743.1 XP_015312229.1 7 - 8 1179 82
          XM_015456744.1 XP_015312230.1 6 - 7 739 82
          XM_015456745.1 XP_015312231.1 2 - 3 361 82

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          This assay is in the 5'UTR region of the XM_015456745.1 transcripts.

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Recommended Assay Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          actin or actin-binding cytoskeletal protein

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-pgj68:80/100.66.79.163:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline