Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00432102_m1
          See other BMP7 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Bmp7
          Gene Name:
          bone morphogenetic protein 7
          Gene Aliases:
          OP1
          Chromosome Location:
          Chr.2: 172868012 - 172940321 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00432102_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Bmp7
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_007557.3 NP_031583.2 3 - 4 1009 72
          GenBank mRNA BC010771.1 - 3 - 4 981 4218495 72
          CA316109.1 - 1 - 2 143 72
          CJ164635.1 - 2 - 3 182 72
          X56906.1 - 3 - 4 860 72

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200005281.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Bmp7

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          growth factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          ossification
          eye development
          ureteric bud development
          mesoderm formation
          kidney development
          multicellular organism development
          pattern specification process
          axon guidance
          salivary gland morphogenesis
          negative regulation of cell proliferation
          embryonic pattern specification
          organ morphogenesis
          positive regulation of peptidyl-threonine phosphorylation
          positive regulation of pathway-restricted SMAD protein phosphorylation
          positive regulation of cell death
          cell differentiation
          embryonic limb morphogenesis
          positive regulation of bone mineralization
          BMP signaling pathway
          epithelial cell differentiation
          positive regulation of heterotypic cell-cell adhesion
          protein localization to nucleus
          tube morphogenesis
          growth
          regulation of phosphorylation
          negative regulation of phosphorylation
          odontogenesis of dentin-containing tooth
          positive regulation of apoptotic process
          steroid hormone mediated signaling pathway
          negative regulation of MAP kinase activity
          regulation of MAPK cascade
          positive regulation of cell differentiation
          negative regulation of neuron differentiation
          positive regulation of neuron differentiation
          positive regulation of osteoblast differentiation
          negative regulation of Notch signaling pathway
          negative regulation of cell cycle
          negative regulation of mitotic nuclear division
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          cell development
          camera-type eye morphogenesis
          embryonic camera-type eye morphogenesis
          anatomical structure formation involved in morphogenesis
          branching morphogenesis of an epithelial tube
          mesenchymal cell differentiation
          neuron projection morphogenesis
          negative regulation of neurogenesis
          cartilage development
          embryonic skeletal joint morphogenesis
          regulation of pathway-restricted SMAD protein phosphorylation
          SMAD protein signal transduction
          branching involved in salivary gland morphogenesis
          mesenchyme development
          negative regulation of cell death
          negative regulation of prostatic bud formation
          regulation of branching involved in prostate gland morphogenesis
          monocyte aggregation
          negative regulation of mesenchymal cell apoptotic process involved in nephron morphogenesis
          negative regulation of glomerular mesangial cell proliferation
          metanephric mesenchyme morphogenesis
          nephrogenic mesenchyme morphogenesis
          metanephric mesenchymal cell proliferation involved in metanephros development
          positive regulation of dendrite development
          positive regulation of hyaluranon cable assembly
          cytokine activity
          transforming growth factor beta receptor binding
          protein binding
          growth factor activity
          heparin binding
          BMP receptor binding

          MicroArray Probes:

          Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200045034.mm.1 NM_007557.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200045034.mm.1 TC0200005281.mm.1 MTA TC

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline