Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00515486_s1
          See other CH25H GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ch25h
          Gene Name:
          cholesterol 25-hydroxylase
          Gene Aliases:
          AI462618, m25OH
          Chromosome Location:
          Chr.19: 34473783 - 34475135 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00515486_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ch25h
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_009890.1 NP_034020.1 1 1166 126
          GenBank mRNA AF059213.1 - 1 1166 126
          AK140360.1 - 1 1184 126
          AK152770.1 - 1 1175 126
          AK160657.1 - 1 1180 126
          BC039919.1 - 1 1199 4953185 126

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ch25h

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxidase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          lipid metabolic process
          fatty acid biosynthetic process
          steroid biosynthetic process
          steroid metabolic process
          cholesterol metabolic process
          sterol biosynthetic process
          oxidation-reduction process
          cholesterol 25-hydroxylase activity
          monooxygenase activity
          iron ion binding
          steroid hydroxylase activity
          oxidoreductase activity
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32080495 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32080496 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32080492 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32080498 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32080497 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32080493 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2008987 AK152770.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2008987 AK160657.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2008987 AK140360.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2008987 NM_009890.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2008987 AF059213.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P112332 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2008987 AK152770.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2008987 AK160657.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2008987 AK140360.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2008987 NM_009890.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2008987 AF059213.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P112966 AK152770.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P112966 AK160657.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P112966 AK140360.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P112966 BC039919.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P112966 NM_009890.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32080527 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32080522 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32080540 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32080494 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32080515 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32080524 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32080511 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32080479 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32080499 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32080503 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32080488 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32080496 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32080509 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32080536 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32080534 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32080504 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32080506 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32080510 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32080526 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32080495 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32080486 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32080487 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32080491 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32080483 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32080520 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32080508 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32080481 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32080519 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32080501 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32080541 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32080538 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32080531 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32080502 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32080493 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32080530 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32080500 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32080485 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32080497 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32080482 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32080512 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32080498 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32080490 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32080543 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32080517 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P112332 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P112966 AK152770.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P112966 AK160657.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P112966 AK140360.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P112966 BC039919.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P112966 NM_009890.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P138987 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P138117 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P112332 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14251429 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14251443 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14251433 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14251432 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14251452 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14251444 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32080498 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32080497 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32080493 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32080495 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32080496 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32080492 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080477 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080438 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080543 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080463 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080509 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080475 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080482 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080468 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080457 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080502 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080498 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080445 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080514 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080452 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080531 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080546 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080508 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080434 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080520 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080534 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080456 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080544 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080513 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080483 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080440 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080517 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080500 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080511 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080541 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080435 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080527 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080497 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080485 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080443 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080530 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080449 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080540 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080501 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080494 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080522 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080515 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080490 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080538 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080493 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080499 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080470 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080460 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080548 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080474 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080506 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080491 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080487 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080466 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080486 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080459 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080479 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32080536 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080450 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080456 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080522 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080490 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14502627 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080462 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080457 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080497 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080488 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080449 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080466 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080500 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080493 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080487 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080520 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080551 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080511 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080499 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080540 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080472 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080531 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080454 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080460 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080541 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14251430 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080548 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080550 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080471 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080527 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080534 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14251429 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080485 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080513 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080482 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14445840 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080477 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080455 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080483 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080530 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080475 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080474 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080479 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080538 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080524 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080506 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080502 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080546 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080468 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080526 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080543 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080463 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080517 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080536 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14199704 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080459 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080447 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080501 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14337911 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080544 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080549 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080452 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080509 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080515 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080470 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080491 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14199720 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32080494 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10467138 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10467137 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1449227_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10467136 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1449227_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1443122_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1449227_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1443122_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 12642_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 12642_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1449227_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1449227_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 104509_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 104509_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1449227_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1449227_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1449227_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1449227_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 332108 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4210167 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004210167 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2702303 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2702303 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl52539.1_152-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4210167 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl52539.1_152-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4210167 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2702303 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2702303 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl52539.1_152-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline